Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons vissé pour tubes, plateaux de bouchons et inserts pour bouchons Matrix™
Simplifiez le stockage des échantillons grâce à ces bouchons et inserts à code couleur, disponibles en rack dans des plateaux ou en vrac pour s’adapter à une grande variété d’applications.
Marque:  Thermo Scientific™ 4477PIN
237.25 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.44800kg
Code produit. 11875482
  • 371.00€ / 480 pièces
En stock
Description
Simplifiez le stockage des échantillons grâce à ces bouchons et inserts à code couleur.Les bouchons à vis et inserts pour tubes Thermo Scientific™ Matrix™ sont disponibles en rack sur des plateaux ou en vrac pour s’adapter à une grande variété d’applications.
Conception de bouchon supérieure
  • Les bouchons avec joint d’étanchéité assurent la protection de vos échantillons critiques tout au long du stockage
  • Le joint souple se comprime pour garantir une étanchéité appropriée, empêchant toute contamination à partir de l’extérieur du tube
  • Matériau des bouchons : polypropylène vierge de classe VI de qualité médicale, avec joint torique en silicone vierge de classe VI de qualité médicale
  • Les bouchons à vis sont compatibles avec le stockage à des températures pouvant atteindre -196°C
  • Les options de bouchon simplifient l’identification des échantillons
  • Les plateaux de bouchons se présentent au format de microplaques standard compatibles avec les équipements automatisés
  • Les bouchons sont disponibles en sept options de couleur pour permettre l’identification des échantillons
  • Les inserts de bouchon viennent s’enfoncer dans les bouchons pour créer un ajustement parfait ; les inserts sont amovibles
  • Les inserts sont disponibles en six couleurs
  • Tous les bouchons et les inserts sont exempts d’ADN, de RNase, de DNase, d’endotoxines et de cytotoxines
    Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti à partir de la date à laquelle nous expédions le produit et pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.
    Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
    Spécification
    Spécification
    Bouchons pour tubes à vis
    Rose
    Stérile
    Sterile & PCR Ready
    Polypropylène
    5 Trays of 96 Caps
    Tube à bouchon à vis
    Promotions
    Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.