Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons vissé pour tubes, plateaux de bouchons et inserts pour bouchons Matrix™
Simplifiez le stockage des échantillons grâce à ces bouchons et inserts à code couleur, disponibles en rack dans des plateaux ou en vrac pour s’adapter à une grande variété d’applications.
Marque: Thermo Scientific™ 4477PUR
340.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Description
Simplifiez le stockage des échantillons grâce à ces bouchons et inserts à code couleur.Les bouchons à vis et inserts pour tubes Thermo Scientific™ Matrix™ sont disponibles en rack sur des plateaux ou en vrac pour s’adapter à une grande variété d’applications.
Conception de bouchon supérieure
- Les bouchons avec joint d’étanchéité assurent la protection de vos échantillons critiques tout au long du stockage
- Le joint souple se comprime pour garantir une étanchéité appropriée, empêchant toute contamination à partir de l’extérieur du tube
- Matériau des bouchons : polypropylène vierge de classe VI de qualité médicale, avec joint torique en silicone vierge de classe VI de qualité médicale
- Les bouchons vissés sont compatibles avec le stockage à des températures pouvant atteindre -196ºC
Les options de bouchon simplifient l’identification des échantillons
- Les plateaux de bouchons se présentent au format de microplaques standard compatibles avec les équipements automatisés
- Les bouchons sont disponibles en sept options de couleur pour permettre l’identification des échantillons
- Les inserts de bouchon viennent s’enfoncer dans les bouchons pour créer un ajustement parfait ; les inserts sont amovibles
- Les inserts sont disponibles en six couleurs
Tous les bouchons et les inserts sont exempts d’ADN, de RNase, de DNase, d’endotoxines et de cytotoxines
Spécification
Bouchon pour tube cryogénique | |
Plateau de bouchons pour tubes à vis | |
Violet | |
Matrix™ | |
Sterile & PCR Ready |
Autoclavable | |
Polypropylène vierge de qualité médicale classe VI avec joint torique en silicone vierge de qualité médicale classe VI, Silicone | |
5 Trays of 96 Caps | |
Stérile |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.