Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons vissé pour tubes, plateaux de bouchons et inserts pour bouchons Matrix™
Simplifiez le stockage des échantillons grâce à ces bouchons et inserts à code couleur, disponibles en rack dans des plateaux ou en vrac pour s’adapter à une grande variété d’applications.
Marque:  Thermo Scientific™ 4471
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Code produit. 10040273
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Simplifiez le stockage des échantillons grâce à ces bouchons et inserts à code couleur.Les bouchons à vis et inserts pour tubes Thermo Scientific™ Matrix™ sont disponibles en rack sur des plateaux ou en vrac pour s’adapter à une grande variété d’applications.
Les codes-barres 2D gravés au laser sur le fond du tube permettent d'effectuer le suivi de vos échantillons en toute sécurité et fiabilité. Les lecteurs de codes-barres 2D Thermo Scientific garantissent l'intégration des codes-barres 2D dans des bases de données ou des systèmes de suivi existants.
Suivi en toute sécurité
  • Les codes-barres 2D sont gravés au laser à la base de chaque tube de stockage, ce qui permet de scanner et de décoder les tubes immédiatement sans les retirer du portoir de tubes, et d'associer les informations au tube correspondant.
  • Les lecteurs de tubes VisionMate ST et l VisionMate bluetooth permettent une lecture de tube individuel ; les lecteurs VisionMate SR et VisionMate High Speed permettent la lecture de portoirs de tubes et sont destinés à des applications à rendement plus élevé. Les données de chaque tube peuvent être intégrées dans une application à l'aide d'un scanner ou de la technologie ActiveX.
  • Une fonction de correction des erreurs intégrée évite toute erreur de lecture des codes-barres.
Format de stockage optimal
  • Ces tubes de stockage sont fournis dans des portoirs de tubes de très faible encombrement (format SBS), pouvant accueillir 96 tubes et permettant un réel gain d'espace. Ils sont compatibles avec les pipettes multicanaux et les automates de Liquid Handling classiques.
  • Ces portoirs de tubes garantissent également la sécurité des tubes stockés, qui peuvent être manipulés d'une seule main lors des applications de pipetage.
  • Grâce aux bouchons à vis et au 8 Channel capper decapper, il est possible de visser/dévisser les tubes d'une seule main pendant le pipetage.
  • Le format de type SBS en 8 rangéesX 12colonnes permet de remplit immédiatement 8, 12 ou 96 tubes à l'aide de pipettes existantes.
  • Le gravage au laser à même le tube évite la chute d'étiquettes. Les tubes peuvent être stockés à des températures cryogéniques.
Contrôle strict de la qualité
  • Tous les tubes de stockage à codes-barres 2D sont controlés afin de garantir la lisibilité de ces derniers. Chaque code barres 2D est gravé après vérification dans une base de données répertoriant l'intégralité des codes 2D attribués et ce, afin d'éviter les doublons sur toute la gamme des tubes de stockage Thermo Scientific Matrix.
  • De plus, tous les tubes de stockage sont testés contre les fuites pour garantir l'intégrité et la sécurité des échantillons.
  • Les contrôles qualité 100 % garantissent que chaque code barres 2D est unique et lisible.
  • Tous les tubes et portoirs de tubes sont garantis DNAse Free, RNase Free, ADN Free, Endotoxines et Cytotoxines Free.
  • Les tubes sont autoclavables (bouchons dévissés).
  • Les tubes sont en polypropylène vierge de classe VI de qualité médicale.
  • Les portoirs de tubes sont en polycarbonate vierge de classe VI de qualité médicale ; le couvercle est en polypropylène.
  • Les bouchons sont en polypropylène vierge de classe VI de qualité médicale, avec joint torique en silicone vierge de classe VI de qualité médicale.
  • La plage de températures (tubes/bouchons) est comprise entre --180°C et +121°C.
  • Les portoirs de tubes sont en ABS (acrylonitrile de butadiène et de styrène).
Spécification
Spécification
Croygenic Tube Closure
Plastic
boîte
2D
Tubes 500 pi et 1,0 ml
Sterile & PCR Ready
Inserts pour 500 pi et 1,0 ml Bouchon Tube Caps
rouge
Matrix™
Sterile
500 pi et 1,0 ml bouchon d'un tube de la capsule à vis
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.