Learn More
Thermo Scientific™ Tubes avec bouchon vissé de 1,0 ml Matrix™
GREENER_CHOICE
Stockez vos échantillons à basse température en toute sécurité, y compris dans l’azote liquide en phase vapeur, avec ces tubes Thermo Scientific™ Matrix™ de 1,0 ml à bouchons à vis.
Marque:  Thermo Scientific™ 3741RED
382.85 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12821991
  • 657.00€ / 480 pièces
Expédition estimée: 26-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Stockez vos échantillons à basse température en toute sécurité, y compris dans l’azote liquide en phase vapeur, avec ces tubes Thermo Scientific™ Matrix™ de 1,0 ml accompagnés de leurs bouchons vissés.Ces tubes sont moulés dans des résines de qualité médicale et sont dotés d’un code-barres 2D permanent, à fort contraste.Utilisés en combinaison avec des lecteurs de codes-barres 2D, les équipements de bouchage manuels et automatiques et les options d’étiquetage Thermo Scientific™ VisionMate™, les tubes à bouchon vissé 2D répondent à un large éventail de besoins de stockage à long terme, tant manuels qu’automatiques.
Caractéristiques :
Protection sûre des échantillons
  • Les tubes sont fabriqués en polypropylène vierge de classe VI de qualité médicale
  • Les bouchons vissés sont dotés d’un joint d’étanchéité en silicone souple qui s’adapte aux surfaces de contact afin de garantir la conservation des échantillons
  • Les racks sont fabriqués en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) robuste afin de protéger les tubes en cas de chute accidentelle
  • Les tubes à bouchon vissé sont compatibles avec le stockage à des températures pouvant atteindre -196ºC
Suivi en toute sécurité
  • Un code-barres 2D permanent et unique est gravé au laser sur le fond de chaque tube
  • Le code-barres 2D vous permet de scanner et de décoder les tubes immédiatement sans les retirer du rack et d’associer les données à chaque tube
  • Compatibles avec notre gamme de lecteurs VisionMate
Format de stockage optimisé
  • Les racks verrouillables au format conforme à la norme ANSI maximisent l’espace de stockage et sont compatibles avec les pipettes manuelles multicanaux ou les équipements de manipulation de liquides automatisés
  • Plusieurs options de bouchage / débouchage sont disponibles pour manipuler un seul tube, 8 tubes ou 96 tubes en une seule fois
Contrôle qualité rigoureux
  • Chaque code-barres 2D est scanné afin de garantir la lisibilité
  • Chaque code-barres 2D est vérifié par comparaison avec la base de données de tous les anciens codes-barres 2D Thermo Scientific afin de s’assurer qu’il n’y a pas de doublons
  • Chaque tube est testé contre les fuites pour garantir l’intégrité et la sécurité des échantillons
  • Tous les tubes fournis sont exempts d’ADN, de RNase, de DNase, d’endotoxines et de cytotoxines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D
rouge
1 mL
PP vierge de qualité médicale classe VI
Fond en V
Matrix™
Oui
0,0338 fl oz.
Sterile & PCR Ready
1 ml V - Bottom Bouchon Tubes
Non
Fond en V
5 Latch Racks of 96 Tubes
Non propriétaire, Datamatrix 12x12 avec correction d’erreurs ECC200 intégrée
Stérile
Polypropylène vierge de qualité médicale classe VI avec joint en élastomère thermoplastique moulé
Oui
Promotions
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.