Learn More
Thermo Scientific™ Tubes avec bouchon vissé de 1,0 ml Matrix™
Description
Stockez vos échantillons à basse température en toute sécurité, y compris dans l’azote liquide en phase vapeur, avec ces tubes Thermo Scientific™ Matrix™ de 1,0 ml accompagnés de leurs bouchons vissés.Ces tubes sont moulés dans des résines de qualité médicale et sont dotés d’un code-barres 2D permanent, à fort contraste.Utilisés en combinaison avec des lecteurs de codes-barres 2D, les équipements de bouchage manuels et automatiques et les options d’étiquetage Thermo Scientific™ VisionMate™, les tubes à bouchon vissé 2D répondent à un large éventail de besoins de stockage à long terme, tant manuels qu’automatiques.
Caractéristiques :
Protection sûre des échantillons
- Les tubes sont fabriqués en polypropylène vierge de classe VI de qualité médicale
- Les bouchons vissés sont dotés d’un joint d’étanchéité en silicone souple qui s’adapte aux surfaces de contact afin de garantir la conservation des échantillons
- Les racks sont fabriqués en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) robuste afin de protéger les tubes en cas de chute accidentelle
- Les tubes à bouchon vissé sont compatibles avec le stockage à des températures pouvant atteindre -196°C
Suivi en toute sécurité
- Un code-barres 2D permanent et unique est gravé au laser sur le fond de chaque tube
- Le code-barres 2D vous permet de scanner et de décoder les tubes immédiatement sans les retirer du rack et d’associer les données à chaque tube
- Compatibles avec notre gamme de lecteurs VisionMate
Format de stockage optimisé
- Les racks verrouillables au format conforme à la norme ANSI maximisent l’espace de stockage et sont compatibles avec les pipettes manuelles multicanaux ou les équipements de manipulation de liquides automatisés
- Plusieurs options de bouchage / débouchage sont disponibles pour manipuler un seul tube, 8 tubes ou 96 tubes en une seule fois
Contrôle qualité rigoureux
- Chaque code-barres 2D est scanné afin de garantir la lisibilité
- Chaque code-barres 2D est vérifié par comparaison avec la base de données de tous les anciens codes-barres 2D Thermo Scientific afin de s’assurer qu’il n’y a pas de doublons
- Chaque tube est testé contre les fuites pour garantir l’intégrité et la sécurité des échantillons
- Tous les tubes fournis sont exempts d’ADN, de RNase, de DNase, d’endotoxines et de cytotoxines
Spécification
Spécification
| Couleur | Ambré |
| Type de produit | Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Capacité (métrique) | 1 mL |
| Matériau | PP |
| Nbre par carton | 5 |
| Nb par paquet | 5 |
| Conditionnement | 5 portoirs de 96 tubes |
| Type de puits | Fond en V |
| Gamme de produits | Matrix |
| Afficher plus |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.