Learn More
Thermo Scientific™ Réservoirs à réactifs Matrix™
Description
Prenez en charge un grand nombre d’applications grâce aux réservoirs de réactifs Thermo Scientific™ Matrix dont la conception est unique et innovante. Ces réservoirs stériles disposent d’une base extra-large qui renforce la rigidité et la stabilité de l’unité et aident à prévenir les déversements accidentels. Le réservoir séparé de 25 ml permet de pipeter deux réactifs différents, avec jusqu’à huit canaux sur un côté et jusqu’à quatre canaux sur l’autre côté, ce qui optimise la récupération si l’on utilise un seul canal et une petite quantité de réactif.
Caractéristiques :
- Le système à deux compartiments optimise la quantité de liquide accessible aux cônes de pipette en cas d’utilisation de petites quantités de réactif
- Des becs verseurs aux quatre coins réduisent les pertes de réactif pendant la vidange du réservoir
- Graduations sur les parois internes du réservoir permettant de connaître en un coup d’œil la quantité de liquide restante
- Les réservoirs stériles sont conditionnés dans des sacs pression pelables, ce qui garantit une parfaite stérilité tout en simplifiant leur ouverture
Spécification
Spécification
| Couleur | blanc |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Matériau | Polystyrène |
| Stérilité | Stérile |
| Type | Réservoir de réactif |
| Conditionnement | 10 sachets de 10 |