Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de stockage vierges et alphanumériques Matrix™
Description
Stockez vos échantillons précieux lorsque le suivi 2D n’est pas nécessaire dans les tubes de stockage vierges et alphanumériques à haute densité Thermo Scientific™ Matrix, proposés dans des portoirs compatibles avec un usage manuel et avec l’automatisation. L’identification visuelle des échantillons est facilitée par le code alphanumérique qui se trouve sur le fond de chaque tube, et les tubes sont compatibles avec l’ensemble de la gamme de joints et d’équipements de bouchage. Idéaux pour l'augmentation graduelle du stockage d’échantillons sur microplaque ou bloc à puits profonds.
Caractéristiques :
Excellente qualité
- Les tubes de stockage Matrix sont fabriqués en polypropylène vierge de qualité médicale
- Les tubes sont testés contre les fuites à 100 % pour garantir l’intégrité et la sécurité des échantillons
- Les tubes sont validés exempts de DNAse, de RNAse, d’endotoxines et de cytotoxines
Rack de stockage d’une conception optimale
- Contrairement aux tubes ou blocs de stockage standard, les tubes de stockage alphanumériques et vierges Thermo Scientific Matrix sont fournis dans des portoirs de tubes spécifiques, empilables, d’un encombrement minime et verrouillables de 96 tubes, permettant d’atteindre et de récupérer des échantillons individuels
- Permettent d’accéder aux pipettes multicanaux et éliminent tout risque de contamination grâce au couvercle qui, une fois ouvert, n’entre jamais en contact avec la paillasse
- Compatibles avec la manipulation automatisée de liquides, puisque le couvercle peut être soulevé par votre robotique au cours d’applications à haut débit
Identifications claires
- Clairement identifiés par une impression en contraste située sur le fond de chaque tube, qui signale l’emplacement du tube sur son rack pour faciliter son identification
- Facilité d’identification visuelle améliorée grâce aux options de bouchage de couleur SepraSeal ou à l'étiquetage sur le côté du tube réalisé à l’aide du système ID Scribe
Options de bouchage
- Il existe plusieurs options de fermeture, tels que les gammes Thermo Scientific Matrix CapMats et CapStrips pour la fermeture de plusieurs tubes, et les systèmes de bouchage Thermo Scientific Matrix SepraSeal et DuraSeal pour la fermeture, l’accès et la perforation de tubes individuels
- Grâce à la thermosoudeuse Thermo Scientific SuperSealer, le scellage est étanche et sécurisé à chaque fois
Compatibles avec :
Systèmes de bouchage, SepraSeals, Duraseal, SuperSealer, ID Scribe
Recommandé dans les cas suivants :
Récupération d'échantillons individuels ; Expédition d'échantillons ; Stockage d'ADN, de composés ou d'autres échantillons.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tube de stockage alphanumérique |
| Capacité (métrique) | 1,4 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Conditionnement | 10 transporteurs de recharge de 96 tubes |
| Gamme de produits | Matrix |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (impériale) | 0,0473 fl oz. |
| Exempt de DNase | Oui |
| Fit for Purpose | Prêt pour la PCR |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.