Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tri-coded Tubes
GREENER_CHOICE
Securely store precious samples at low temperatures, including vapor phase Liquid Nitrogen with Thermo Scientific™ Matrix™ 500μl and 1.0mL ScrewTop Tubes.
Marque:  Thermo Scientific™ 3745-WP1D-BR
344.16 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25075" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15573724
  • 546.00€ / 480 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Securely store precious samples at low temperatures, including vapor phase Liquid Nitrogen with Thermo Scientific™ Matrix™ 500μl and 1.0mL ScrewTop Tubes. Tubes are molded from medical grade resins and feature a permanent, high contrast 2D,1D linear and human readable barcode. These tubes can be ordered to come in racks (barcoded or non-barcoded) or may be purchased in bulk. The tri-coded tubes can be purchased sterile or non-sterile. We also offer tubes with white patch only if your work does not require the 1D linear and human readable code. The 2D screwtop tubes meet a range of manual and automated long term storage needs; barcoded racks make it easy to track the rack as well. Use in combination with Thermo Scientific barcode readers, arrayers and capping equipment.
Protection fiable des échantillons
  • Les tubes sont en PP vierge de qualité médicale classe VI.
  • Les bouchons vissés sont dotés d’un joint en silicone souple qui se conforme aux surfaces de contact pour assurer la préservation des échantillons.
  • Les racks sont construits en ABS robuste pour protéger les tubes en cas de chute.
  • Les tubes à bouchon vissé sont compatibles avec un stockage jusqu’à -196°C.
Suivi sécurisé
  • Le code-barres 2D permanent et unique est gravé au laser sur le fond de chaque tube.
  • Les racks sont dotés d’un code-barres linéaire, d’une identification lisible par l’homme et d’un code-barres 2D pour le suivi final de l’échantillon.
  • Le code-barres 2D sur les tubes permet de numériser et de décoder tous les tubes à la fois sans les enlever du rack, et d’associer des données à chaque tube.
  • Le tube et le rack sont compatibles avec les lecteurs Thermo Scientific™ VisionMate™.
Format de stockage supérieur
  • Les portoirs verrouillables au format ANSI maximisent l’espace de stockage et sont compatibles avec les pipettes manuelles multicanaux ou les équipements de traitement de liquides automatisés.
  • Plusieurs options de bouchage / débouchage disponibles pour manipuler un seul tube, 8 tubes ou 96 tubes à la fois
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
Tubes avec bouchon vissé, fond en V, étiquette blanche et code-barres linéaire
Non
Fond en V
5 Latch Racks of 96 Tubes
Matrix™
Non
Sterile and PCR Ready
Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D
s/o
0,5 ml
PP vierge de qualité médicale classe VI
Code-barres pour tube : Datamatrix 12 x 12 non exclusif avec correction d’erreurs intégrée ECC200 et code EAN 128 linéaire ; code-barres de portoir : Datamatrix 2D ; Code EAN 128 linéaire ; Lisible à l’œil nu
Stérile
0,0169 fl oz.
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1417762 Type de certificatCertificat de traitement Date09/12/2024 Catalog Number3745-WP1D-BR
Nom du produit
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tri-coded Tubes >