Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tri-coded Tubes
Securely store precious samples at low temperatures, including vapor phase Liquid Nitrogen with Thermo Scientific™ Matrix™ 500μl and 1.0mL ScrewTop Tubes.
Marque: Thermo Scientific™ 3744-WP1D
449.28 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25075" pour bénéficier de cette offre.
Description
Securely store precious samples at low temperatures, including vapor phase Liquid Nitrogen with Thermo Scientific™ Matrix™ 500μl and 1.0mL ScrewTop Tubes. Tubes are molded from medical grade resins and feature a permanent, high contrast 2D,1D linear and human readable barcode. These tubes can be ordered to come in racks (barcoded or non-barcoded) or may be purchased in bulk. The tri-coded tubes can be purchased sterile or non-sterile. We also offer tubes with white patch only if your work does not require the 1D linear and human readable code. The 2D screwtop tubes meet a range of manual and automated long term storage needs; barcoded racks make it easy to track the rack as well. Use in combination with Thermo Scientific barcode readers, arrayers and capping equipment.
Protection sûre des échantillons
- Les tubes sont fabriqués en polypropylène vierge de classe VI de qualité médicale
- Les bouchons vissés sont dotés d’un joint d’étanchéité en silicone souple qui s’adapte aux surfaces de contact afin de garantir la conservation des échantillons
- Les racks sont fabriqués en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) robuste afin de protéger les tubes en cas de chute accidentelle
- Les tubes à bouchon vissé sont compatibles avec le stockage à des températures pouvant atteindre -196°C
Suivi en toute sécurité
- Un code-barres 2D permanent et unique est gravé au laser sur le fond de chaque tube
- Le code-barres 2D vous permet de scanner et de décoder les tubes immédiatement sans les retirer du rack et d’associer les données à chaque tube
- Compatible avec notre gamme de lecteurs VisionMate
Format de stockage optimisé
- Les racks verrouillables au format conforme à la norme ANSI maximisent l’espace de stockage et sont compatibles avec les pipettes manuelles multicanaux ou les équipements de manipulation de liquides automatisés
- Plusieurs options de bouchage / débouchage sont disponibles pour manipuler un seul tube, 8 tubes ou 96 tubes en une seule fois
Contrôle qualité rigoureux
- Chaque code-barres 2D est scanné afin de garantir la lisibilité
- Chaque code-barres 2D est vérifié par comparaison avec la base de données de tous les anciens codes-barres 2D Thermo Scientific afin de s’assurer qu’il n’y a pas de doublons
- Chaque tube est testé contre les fuites pour garantir l’intégrité et la sécurité des échantillons
- Tous les tubes fournis sont exempts d’ADN, de RNase, de DNase, d’endotoxines et de cytotoxines
Spécification
Bouchon vissé avec patch blanc, Code-barres linéaire | |
Incolore | |
500 L | |
PP vierge de qualité médicale classe VI | |
Fond en V | |
Matrix™ | |
Polypropylène vierge de qualité médicale classe VI avec joint torique en silicone vierge de qualité médicale classe VI | |
Sterile and PCR Ready |
Tubes avec bouchon vissé, fond en V, étiquette blanche et code-barres linéaire | |
Non | |
Conique | |
5 Latch Racks of 96 Tubes | |
Non propriétaire, Datamatrix 12x12 avec correction d’erreurs ECC200 intégrée | |
Stérile | |
Oui |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1421490 | Certificat de traitement | 10/03/2025 | 3744-WP1D |
1406771 | Certificat de conformité | 20/11/2024 | 3744-WP1D |
1387838 | Certificat de conformité | 02/08/2024 | 3744-WP1D |
1330062 | Certificat de conformité | 31/08/2023 | 3744-WP1D |
1317077 | Certificat de qualité | 13/12/2022 | 3744-WP1D |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
-
Thermo Scientific Matrix
Offres exclusives sur les solutions de stockage : tubes de stockage, équipements et accessoires.
Améliorez votre laboratoire avec des consommables et des équipements de stockage de qualité supérieure à des prix imbattables.Code promotionnel: 25075Expire: 2025-06-30