Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de stockage avec opercule à codes-barres 2D Matrix™
Stockez et assurez le suivi des échantillons dans ces tubes de stockage avec opercule en PP transparent à codes-barres 2D.
Marque: Thermo Scientific™ 3715-11
439.92 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25075" pour bénéficier de cette offre.
Description
Stockez et assurez le suivi des échantillons dans les tubes de stockage avec opercule en polypropylène transparent à codes-barres 2D Thermo Scientific™ Matrix™.La gravure au laser produit un code-barres 2D permanent à contraste élevé offrant une fiabilité et une traçabilité maximales des échantillons composés, biologiques et génomiques.Disponibles en trois tailles, 0,5 ml, 0,75 ml et 1,4 ml, ces tubes peuvent être fermés à l’aide de bouchons à septum Thermo Scientific SepraSeal et stockés à -80°C.Le numéro d’article 3792 est marqué ACT par My Green Lab pour permettre des décisions d’achat de produits durables basées sur des données.
Suivi sécurisé :
- Un code-barres 2D unique est gravé au laser sur la base de chaque tube avec opercule en PP pour identifier et suivre les échantillons en toute sécurité.
- Les codes-barres 2D résistent au DMSO 100 %, ce qui est idéal pour le traitement et le stockage des composés.
- Les codes 2D non exclusifs peuvent être scannés en moins d’une seconde dans VisionMate High Speed pour un décodage rapide et un suivi des échantillons.
Conception robuste des portoirs de stockage :
- Les tubes de stockage avec opercule à code-barres 2D Matrix sont livrés au format 96 avec un encombrement propriétaire spécialement conçu, empilable et conforme à l’ANSI.
- Les portoirs représentent un gain de place précieux dans votre congélateur, réfrigérateur, réserve de composés ou sur la paillasse.
- La conception du portoir verrouillable permet aux pipettes multicanaux d’accéder manuellement aux tubes 2D. Elle élimine le risque de contamination grâce à la conception de son couvercle qui n’entre pas en contact avec la paillasse.
- Le couvercle du portoir verrouillable peut être soulevé par robotique pour accéder aux tubes 2D avec des systèmes automatisés de manipulation de liquides et des applications à cadence élevée
Contrôle de la qualité rigoureux :
- Tous les tubes de stockage à codes-barres 2D sont scannés afin d’en garantir la lisibilité.
- Chaque code-barres mis en correspondance avec une base de données complète de tous les codes 2D déjà attribués afin d’éviter les doublons sur toute la gamme des tubes de stockage à code-barres 2D Matrix.
- Tous les tubes de stockage sont testés contre les fuites pour assurer l’intégrité et la sécurité de vos échantillons.
Solutions pour le suivi du stockage pour tout laboratoire :
- Les tubes sont disponibles avec une gamme d’options de fermeture étanche, y compris les gammes de bouchons robustes et pré-fendus DuraSeal et SepraSeal afin de répondre à vos exigences particulières de stockage.
- Des options personnalisées de codage 2D sont disponibles pour répondre aux besoins des bases de données ou de suivi de votre laboratoire.
- Les tubes de stockage 2D sont compatibles avec les portoirs pour congélateur Thermo Scientific qui permettent une utilisation optimale de l’espace de stockage.
Recommandé dans les cas suivants :
Récupération individuelle des échantillons, identification instantanée des échantillons, identification sécurisée des échantillons archivés, expédition sécurisée des échantillons, stockage des échantillons et suivi des échantillons.
Spécification
Tube de stockage avec opercule | |
Polypropylène | |
Plat | |
Non stérile | |
PCR Ready |
1,4 mL | |
10 Latch Racks of 96 Tubes | |
Code-barres 2D, lisible | |
0,0473 fl oz. |
Promotions
-
Thermo Scientific Matrix
Offres exclusives sur les solutions de stockage : tubes de stockage, équipements et accessoires.
Améliorez votre laboratoire avec des consommables et des équipements de stockage de qualité supérieure à des prix imbattables.Code promotionnel: 25075Expire: 2025-06-30
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.