Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de stockage avec opercule à codes-barres 2D Matrix™
Stockez et assurez le suivi des échantillons dans ces tubes de stockage avec opercule en PP transparent à codes-barres 2D.
Marque: Thermo Scientific™ 3792
412.56 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25075" pour bénéficier de cette offre.
Description
Stockez et assurez le suivi des échantillons dans les tubes de stockage avec opercule en polypropylène transparent à codes-barres 2D Thermo Scientific™ Matrix™.La gravure au laser produit un code-barres 2D permanent à contraste élevé offrant une fiabilité et une traçabilité maximales des échantillons composés, biologiques et génomiques.Disponibles en trois tailles, 0,5 ml, 0,75 ml et 1,4 ml, ces tubes peuvent être fermés à l’aide de bouchons à septum Thermo Scientific SepraSeal et stockés à -80°C.Le numéro d’article 3792 est marqué ACT par My Green Lab pour permettre des décisions d’achat de produits durables basées sur des données.
Suivi en toute sécurité :
- Un code-barres 2D unique est gravé au laser sur la base de chaque tube avec opercule en polypropylène pour identifier et suivre les échantillons en toute sécurité.
- Les codes-barres 2D résistent à 100 % au DMSO, idéal pour le traitement et le stockage des composés.
- Les codes 2D non propriétaires peuvent être scannés en moins d’une seconde dans VisionMate High Speed pour un décodage rapide et un suivi des échantillons.
Conception robuste des racks de stockage :
- Les tubes de stockage avec opercule Matrix 2D à code-barres sont livrés au format 96 avec un encombrement propriétaire spécialement conçu, empilable et conforme à l’ANSI.
- Les portoirs représentent un gain de place précieux dans votre congélateur, réfrigérateur, réserve de composés ou sur la paillasse.
- La conception du portoir permet aux pipettes multicanaux d’accéder manuellement aux tubes 2D. Elle élimine le risque de contamination grâce à la conception de son couvercle qui n’entre pas en contact avec la paillasse.
- Le couvercle du portoir peut être soulevé par robotique pour accéder aux tubes 2D avec des systèmes automatisés de manipulation de liquides et des applications à cadence élevée.
Contrôle qualité rigoureux :
- Tous les tubes de stockage à codes-barres 2D sont scannés afin d’en garantir la lisibilité.
- Chaque code-barre est vérifié par comparaison avec une base de données complète de tous les codes 2D déjà attribués afin d’éviter les doublons sur toute la gamme des tubes de stockage à code-barres 2D Matrix.
- Tous les tubes de stockage sont testés contre les fuites pour assurer l’intégrité et la sécurité de vos échantillons.
Solutions pour le suivi du stockage pour tout laboratoire :
- Les tubes sont disponibles avec une gamme d’options de fermeture étanche, y compris les gammes de bouchons robustes et pré-fendus DuraSeals et SepraSeals afin de répondre à vos exigences particulières de stockage.
- Des options personnalisées de codage 2D sont disponibles pour répondre aux besoins des bases de données ou de suivi de votre laboratoire.
- Les tubes de stockage 2D sont compatibles avec les portoirs pour congélateur Thermo Scientific qui permettent l’utilisation optimale de l’espace de stockage.
Recommandé dans les cas suivants :
Récupération individuelle des échantillons, identification instantanée des échantillons, identification fiable des échantillons archivés, expédition sécurisée des échantillons, stockage des échantillons et suivi des échantillons
Spécification
1,4 ml | |
PP | |
Fond en V | |
Matrix™ | |
0,0473 fl oz. |
Fond en V | |
10 Latch Racks of 96 Tubes | |
Code-barres 2D | |
Stérile | |
Sterile and PCR Ready |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.