Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de stockage à faible volume Matrix™ avec bouchons vissés et codes-barres 2D, tube de stockage avec code 2D dans rack à code-barres
Optimisez votre capacité de stockage grâce aux tubes de stockage à bouchon vissé de petit volume à codes-barres 2D, qui permettent un gain d’espace. La solution idéale pour le stockage d’échantillons en toute sécurité.
Marque: Thermo Scientific™ 3748
377.35 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Description
Optimisez la capacité de stockage avec les tubes de stockage à faible volume Thermo Scientific™ Matrix avec bouchons vissés et codes-barres 2D, désormais disponibles dans un rack à codage couleur.
Ces tubes 2D à filetage intérieur de 200 μl maximisent la capacité dans les systèmes de stockage manuels ou automatisés. Ils peuvent être utilisés pour le stockage dans pratiquement toutes les conditions de laboratoire, de la température ambiante à la phase vapeur de l’azote liquide, tandis que les codes-barres 2D permanents permettent un suivi sûr et sécurisé des précieux échantillons de faible volume. Compatibles avec la gamme complète de lecteurs de codes-barres 2D Thermo Scientific. Les données d’échantillons peuvent être intégrées dans des bases de données ou des systèmes de suivi existants.
Gain de place
- Hauteur totale de moins de 23 mm : la capacité de stockage manuel ou automatique peut aller jusqu’à atteindre un niveau deux fois plus élevé que celui obtenu avec certains tubes à volume plus élevé
- L’optimisation de la capacité de stockage permet d’améliorer l’utilisation de l’espace et de la consommation d’énergie au sein du laboratoire
Conception novatrice du bouchon
- Le bouchon universel 2D à filetage interne de 200 μl est doté d’une structure monobloc avec un joint moulé empêchant tout serrage excessif, à la main comme avec des outils de bouchage automatiques
- Matériau du joint d’étanchéité en élastomère thermoplastique compatible avec le stockage à des températures allant de la température ambiante jusqu’à la température de la phase vapeur de l’azote liquide
Suivi en toute sécurité
- Ineffaçable, le code-barres 2D unique est gravé au laser sur la base de chaque tube de stockage à bouchon vissé à code-barres 2D Thermo Scientific Matrix pour permettre une identification sécurisée et le suivi des échantillons
- Lecteur de codes-barres 2D de Thermo Scientific capable de lire instantanément le code-barres 2D de chaque tube, enregistrant le tube dans n’importe quelle application ou base de données ou permettant l’intégration via plusieurs options d’exportation
- Nouveau rack à code-barres permettant de suivre le rack en plus des tubes
- Codes-barres gravés au laser et texte lisible sur trois tailles de rack, plus code-barres 2D sur le fond du rack
- Une fois les données relatives aux échantillons stockées, il suffit de scanner le tube pour accéder aux informations concernant les échantillons et identifier le contenu
Contrôle qualité rigoureux
- Lecture individuelle de chaque tube de stockage à code-barres 2D pour vérifier la lisibilité des identifiants
- Codes-barres vérifiés par rapport à notre base de données de codes attribués précédemment afin d’éviter les doublons
- Chaque tube est testé contre les fuites pour garantir l’intégrité et la sécurité des échantillons
Conseils d’experts
- Notre équipe possède une solide réputation en matière de prise en charge des équipements et des consommables
- Consultez-nous pour obtenir des conseils concernant l’optimisation des processus de stockage des échantillons
Spécification
Screw Top Tube | |
200 μl | |
En rack, 5 racks/boîte | |
Matrix™ | |
6762,8 fl oz. |
Tubes universels de 200 µl à filetage interne 2D Matrix, fond en V, avec bouchons, en rack, stériles (5 racks/boîte) | |
PP vierge de qualité médicale classe VI, PC avec loquets en PP, Joint Santoprene / VTP (vulcanisats thermoplastiques) | |
Code-barres pour tube : Datamatrix 12x12 non exclusif avec correction d’erreurs ECC200 intégrée | |
Stérile | |
Sterile and PCR Ready |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Thermo Scientific Matrix
Offres exclusives sur les solutions de stockage : tubes de stockage, équipements et accessoires.
Améliorez votre laboratoire avec des consommables et des équipements de stockage de qualité supérieure à des prix imbattables.Code promotionnel: 25075Expire: 2025-06-30
Jours
92Heures
14Minutes
38Secondes
59 -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
Jours
31Heures
14Minutes
38Secondes
59
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.