Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de stockage Matrix™ en PP transparent avec opercule et code-barres 2D, avec joint à septum DuraSeal installé, matrice 0.75 ml, tubes à fond en V
Stockez et assurez le suivi des volumes d’échantillons grâce à ces tubes de stockage en polypropylène transparents à codes-barres 2D.
Marque: Thermo Scientific™ 3801
506.16 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25075" pour bénéficier de cette offre.
Description
Stockez, suivez et accédez aux échantillons en toute simplicité grâce aux tubes de stockage à opercule en polypropylène transparent à codes-barres 2D Thermo Scientific™ Matrix™ dotés d’une fermeture septum DuraSeal. L’installation permanente du septum DuraSeal permet un accès facile aux contenus des tubes et permet un stockage à long terme à des températures allant jusqu’à -150°C. Le procédé exclusif de création de codes-barres produit un code-barres 2D permanent et à fort contraste offrant une fiabilité et une traçabilité maximales des échantillons de composés, biologiques et génomiques.
Suivi :
- Un code-barres 2D unique et permanent est gravé au laser sur la base de chaque tube de stockage à code-barres 2D Matrix à des fins d’identification et de suivi des échantillons en toute sécurité
- Répondant aux besoins de débit des laboratoires, les lecteurs de codes-barres 2D Thermo Scientific™ VisionMate™ décodent instantanément les codes-barres 2D de chaque tube
- Une gamme de lecteurs de codes-barres 2D VisionMate est disponible pour répondre à vos besoins en termes d’applications et de débit
- Vous pouvez scanner les tubes vers toutes les applications ou bases de données ou les intégrer à l’aide de diverses méthodes
- Les systèmes VisionMate sont suffisamment flexibles pour permettre d’intégrer les données des codes-barres 2D à diverses applications, bases de données et systèmes automatisés
- Une fois les données relatives aux échantillons stockées, l’utilisateur peut scanner le tube avec la base de données
- Le système de suivi comprend une fonction de recherche pour accéder instantanément aux informations sur les échantillons et identifier le contenu de chaque tube de stockage
Rack de stockage d’une conception optimale :
- Les tubes de stockage à codes-barres 2D au format 96 Matrix sont fournis au format de microplaque exclusif spécialement conçu, empilable et d’un encombrement minime
- Les portoirs représentent un gain de place précieux dans votre congélateur, réfrigérateur, réserve de composés ou sur la paillasse
- La conception du portoir permet aux pipettes multicanaux d’accéder manuellement aux tubes 2D. . Elle élimine le risque de contamination grâce à la conception de son couvercle qui n’entre pas en contact avec la paillasse
- Le couvercle du portoir peut être soulevé par robotique pour accéder aux tubes 2D avec des systèmes automatisés de manipulation de liquides et des applications à cadence élevée.
Contrôle qualité rigoureux :
- Tous les tubes de stockage à codes-barres 2D sont scannés afin d’en garantir la lisibilité
- Chaque code-barres est vérifié par comparaison avec une base de données complète de tous les codes 2D déjà attribués afin d’éviter les doublons sur toute la gamme des tubes de stockage à code-barres 2D Matrix
Solutions pour le suivi du stockage pour tout laboratoire :
- Des options personnalisées de codage 2D sont disponibles pour répondre aux besoins des bases de données ou de suivi de votre laboratoire
- Les tubes de stockage 2D sont compatibles avec les portoirs pour congélateur Thermo Scientific qui permettent l’utilisation optimale de l’espace de stockage
Spécification
1,4 ml | |
10 supports de verrouillage de 96 tubes / cs . | |
Code-barres 2D | |
Non stérile | |
Polypropylène | |
Avec septum DuraSeal™ inséré |
PP | |
Fond en V | |
Matrix™ | |
960/boîte | |
0,0473 fl oz. |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
-
Thermo Scientific Matrix
Offres exclusives sur les solutions de stockage : tubes de stockage, équipements et accessoires.
Améliorez votre laboratoire avec des consommables et des équipements de stockage de qualité supérieure à des prix imbattables.Code promotionnel: 25075Expire: 2025-06-30
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.