Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de stockage Matrix™ en PP transparent avec opercule et code-barres 2D, avec joint à septum DuraSeal installé, matrice 0.75 ml, tubes à fond en V
Stockez, suivez et accédez aux échantillons en toute simplicité grâce aux tubes de stockage à opercule en polypropylène transparent à codes-barres 2D Thermo Scientific™ Matrix™ dotés d’une fermeture septum DuraSeal.
Marque: Thermo Scientific™ 3729
699.99 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24291" pour bénéficier de cette offre.
Description
Stockez, suivez et accédez aux échantillons en toute simplicité grâce aux tubes de stockage à opercule en polypropylène transparent à codes-barres 2D Thermo Scientific™ Matrix™ dotés d’une fermeture septum DuraSeal. L’installation permanente du septum DuraSeal permet un accès facile aux contenus des tubes et permet un stockage à long terme à des températures allant jusqu’à -150°C. Le procédé exclusif de création de codes-barres produit un code-barres 2D permanent et à fort contraste offrant une fiabilité et une traçabilité maximales des échantillons de composés, biologiques et génomiques.
- Un code-barres 2D unique et permanent est gravé au laser sur la base de chaque tube de stockage à code-barres 2D Matrix à des fins d’identification et de suivi des échantillons en toute sécurité
- Répondant aux besoins de débit des laboratoires, les lecteurs de codes-barres 2D Thermo Scientific™ VisionMate™ décodent instantanément les codes-barres 2D de chaque tube
- Une gamme de lecteurs de codes-barres 2D VisionMate est disponible pour répondre à vos besoins en termes d’applications et de débit
- Vous pouvez scanner les tubes vers toutes les applications ou bases de données ou les intégrer à l’aide de diverses méthodes
- Les systèmes VisionMate sont suffisamment flexibles pour permettre d’intégrer les données des codes-barres 2D à diverses applications, bases de données et systèmes automatisés
- Une fois les données relatives aux échantillons stockées, l’utilisateur peut scanner le tube avec la base de données
- Le système de suivi comprend une fonction de “recherche” pour accéder instantanément aux informations sur les échantillons et identifier le contenu de chaque tube de stockage
- Les tubes de stockage à codes-barres 2D au format 96 Matrix sont fournis au format de microplaque exclusif spécialement conçu, empilable et d’un encombrement minime
- Les portoirs représentent un gain de place précieux dans votre congélateur, réfrigérateur, réserve de composés ou sur la paillasse
- La conception du portoir permet aux pipettes multicanaux d’accéder manuellement aux tubes 2D. . Elle élimine le risque de contamination grâce à la conception de son couvercle qui n’entre pas en contact avec la paillasse
- Le couvercle du portoir peut être soulevé par robotique pour accéder aux tubes 2D avec des systèmes automatisés de manipulation de liquides et des applications à cadence élevée.
- Tous les tubes de stockage à codes-barres 2D sont scannés afin d’en garantir la lisibilité
- Chaque code-barres est vérifié par comparaison avec une base de données complète de tous les codes 2D déjà attribués afin d’éviter les doublons sur toute la gamme des tubes de stockage à code-barres 2D Matrix
- Des options personnalisées de codage 2D sont disponibles pour répondre aux besoins des bases de données ou de suivi de votre laboratoire
- Les tubes de stockage 2D sont compatibles avec les portoirs pour congélateur Thermo Scientific qui permettent l’utilisation optimale de l’espace de stockage
Spécification
0,75 mL | |
10 supports de verrouillage de 96 tubes / cs . | |
Code-barres 2D | |
Non stérile | |
Polypropylène | |
Avec septum DuraSeal™ inséré |
PP | |
Fond en V | |
Matrix™ | |
10/boîte (racks de verrouillage de 96 tubes) | |
0,0253 fl oz. |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.