Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de stockage à bouchons à vis à codes-barres 2D Matrix™ de 12 ml
Description
Un suivi sûr et sécurisé de vos échantillons précieux grâce aux tubes de stockage à bouchon vissé de 12 ml et à code-barres 2D Thermo Scientific™ Matrix™, la solution idéale pour le stockage de grand volume, y compris des échantillons cliniques, des poudres, des tissus et des matières végétales.Notre équipe bénéficie d’une solide réputation en matière d’assistance, notamment pour les équipements et les consommables. Elle est capable de renforcer l’efficacité de votre laboratoire et d’apporter des améliorations simples au suivi des échantillons, grâce aux tubes de stockage à codes-barres 2D Thermo Scientific.
Caractéristiques :
Suivi sécurisé :
- Le codes-barres 2D gravé au laser sur le fond de chaque tube permet de scanner et de décoder les tubes immédiatement sans les retirer du portoir et d’associer les données à chaque tube
- Thermo Scientific™ VisionMate™ Lite ou VisionMate Wireless peut être utilisé pour lire des tubes simples ou le VisionMate HighSpeed peut être utilisé pour décoder instantanément un portoir complet de tubes
- Le tube peut être scanné dans une base de données ou un système de suivi ou être intégré via la technologie ActiveX
Format de stockage optimisé :
- Les tubes sont fournis dans un portoir d’encombrement de microplaque, ce qui permet de stocker davantage d’échantillons et d’optimiser l’espace dans le congélateur
- Compatibles avec les pipettes électroniques Matrix EXP
- Couvercle de portoir verrouillable pour un stockage en toute sécurité des échantillons
- Base du portoir et conception des tubes évitant que ceux-ci ne tournent dans le portoir au moment du débouchage
- Construction monobloc solide qui permet le stockage à des températures cryogéniques
Contrôle de la qualité rigoureux :
- Chaque code-barres 2D est scanné afin de garantir la lisibilité et mis en correspondance avec la base de données de tous les anciens codes-barres 2D afin de garantir l’absence de doublons dans toute la gamme de tubes de stockage Thermo Scientific Matrix
- Chaque tube est testé à 100 % contre les fuites pour garantir l’intégrité du tube et la sécurité des échantillons
- Un système de correction des erreurs intégré évite toute erreur de lecture des codes-barres
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tube à bouchon vissé |
| Capacité (métrique) | 12 mL |
| Matériau | Polychloroprène |
| Conditionnement | Portoir |
| Code-barres | 2D Barcode |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (impériale) | 0,4057 fl oz. |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Fit for Purpose | Prêt pour la PCR |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.