Learn More
Fisherbrand™ Tapis de sol
Aide à prévenir la fatigue lors d’une position debout pendant de longues durées.
3.05€ - 6.55€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Type de produit | Tapis |
Couleur | Bleu |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12806445
|
Fisherbrand™
2047/2 |
100 x 100 mm |
3.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12816445
|
Fisherbrand™
2047/5 |
170 x 160 mm |
6.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Composé polymère
- Disponible en différentes tailles
- Couleur bleue
Spécification
1 de chaque | |
Tapis | |
Bleu |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Tapis de sol