Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompe Tygon™ Fuel & Lubricant L/S™
Code produit. 11775128
Click to view available options
Taille de la tubulure:
13
14
16
17
18
25
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11775128
Marque: Masterflex™ 0640114
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette tubulure Tygon™ pour les applications impliquant des combustibles et des lubrifiants industriels. La tubulure de précision pour pompe Masterflex™ Tygon™ Fuel & Lubricant L/S™ est idéale pour le transfert d'hydrocarbures, d'essence, de kérosène, de combustibles de chauffage, de composés de coupe et de liquides de refroidissement à base de glycol.
Utilisez cette tubulure Tygon™ pour les applications impliquant des combustibles et des lubrifiants industriels.La tubulure de précision pour pompe haute performance Masterflex™ Tygon™ Fuel & Lubricant L/S™ est idéale pour le transfert d’hydrocarbures, d’essence, de kérosène, de combustibles de chauffage, de composés de coupe et de liquides de refroidissement à base de glycol.
  • La tubulure résiste à la plupart des hydrocarbures, au broyage et au gonflement
  • Spécialement formulée pour transporter les hydrocarbures, les produits pétroliers et les distillats
  • Thermoplastique
  • Matériel à base de PVC avec plastifiant
  • Matière solide (rigide)
  • Résistante à l’ozone et aux ultraviolets
  • Faible extractibilité
  • Jaune translucide
  • Faible perméabilité aux gaz
  • Constante diélectrique élevée
  • Ne pas utiliser avec des acides forts et des alcalis. La stérilisation n'est pas recommandée
Spécification
Certifications/Conformité FDA 21 CFR 175.300
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 1/16 po
Diamètre (métrique) interne 1,6 mm
Matériau PVC thermoplastique
Diamètre (impériale) externe 4,7 in
Diamètre (métrique) externe 119,38 mm
Longueur totale (impériale) 50 pieds
Longueur totale (métrique) 1520 cm
À utiliser avec (application) Transfert d’hydrocarbures, d’essence, de kérosène, de fuel de chauffage, de composés de coupe et de réfrigérants à base de glycol
Température min. de fonctionnement (métrique) -37°C
Taille de la tubulure 14
Débit 0,21 à 130 ml/min.
Tuyau cannelé 1 / 16 po.
Hauteur (métrique) 8,8 m
Perméabilité aux gaz CO2 : 360, H2 : 97, O2 : 80, N2 : 40
Couleur Jaune translucide
Pression maximale 40 psi
Niveau de vide 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Type de produit Tube de pompe