Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompe Tygon™ Fuel & Lubricant L/S™
Click to view available options
Taille de la tubulure:
13
14
16
17
18
25
Conditionnement:
1 pièce
Description
Utilisez cette tubulure Tygon™ pour les applications impliquant des combustibles et des lubrifiants industriels.La tubulure de précision pour pompe haute performance Masterflex™ Tygon™ Fuel & Lubricant L/S™ est idéale pour le transfert d’hydrocarbures, d’essence, de kérosène, de combustibles de chauffage, de composés de coupe et de liquides de refroidissement à base de glycol.
- La tubulure résiste à la plupart des hydrocarbures, au broyage et au gonflement
- Spécialement formulée pour transporter les hydrocarbures, les produits pétroliers et les distillats
- Thermoplastique
- Matériel à base de PVC avec plastifiant
- Matière solide (rigide)
- Résistante à l’ozone et aux ultraviolets
- Faible extractibilité
- Jaune translucide
- Faible perméabilité aux gaz
- Constante diélectrique élevée
- Ne pas utiliser avec des acides forts et des alcalis. La stérilisation n'est pas recommandée
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FDA 21 CFR 175.300 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 1/4 po |
| Diamètre (métrique) interne | 6,4 mm |
| Matériau | PVC thermoplastique |
| Diamètre (impériale) externe | 0,66 in |
| Diamètre (métrique) externe | 17 mm |
| Longueur totale (impériale) | 50 pieds |
| Longueur totale (métrique) | 1520 cm |
| À utiliser avec (application) | Transfert d’hydrocarbures, d’essence, de kérosène, de fuel de chauffage, de composés de coupe et de réfrigérants à base de glycol |
| Afficher plus |