Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes Tygon™ Chemical L/S™
Utilisez cette tubulure pour les applications chimiques, agro-alimentaires et pharmaceutiques. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ Tygon™ Chemical L/S™ est un tube pour pompe péristaltique flexible et transparent, doté d’une faible extractibilité, d’une faible perméabilité aux gaz et d’une excellente compatibilité chimique.
Marque:  Masterflex™ 06475-14
Code produit. 11818532
  • 399.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez cette tubulure pour les applications chimiques, agro-alimentaires et pharmaceutiques. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ Tygon™ Chemical L/S™ est un tube pour pompe péristaltique flexible et transparent, doté d’une faible extractibilité, d’une faible perméabilité aux gaz et d’une excellente compatibilité chimique.
La tubulure est extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™. Conçue pour offrir une durée de vie prolongée dans les applications de pompage péristaltique. Transparente pour faciliter le contrôle du débit et exempt de plastifiant afin de protéger la pureté des fluides. Compatible avec de nombreux fluides exigeants, notamment les acides concentrés, les bases fortes et les solvants organiques.
  • Conforme aux normes FDA 21 CFR 175.300, REACH, RoHS, ADCF
  • Meilleure résistance chimique des formulations à base de Tygon
  • Exempt de plastifiant et faible perméabilité au gaz
  • Compatible avec les produits chimiques agressifs, y compris le MEK.
  • Excellente résistance chimique. Résiste à l'acétone, au DMSO, aux cétones et bien plus encore
  • Alternative économique aux fluoropolymères ou fluoroélastomères
  • Conforme FDA
Spécification
Spécification
Tube de pompe
Tygon
Pour les applications chimiques, agro-alimentaires et pharmaceutiques
1 unité
14
1 / 16 po.
Faible
40°psi
57°C
1,6 mm
1500 cm
-77°C
Acides, alcalis et solvants organiques
0,21 à 130 ml/min.
8,8 m
Translucide
660 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes Tygon™ Chemical L/S™ > Taille de la tubulure : 14