Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes translucide Puri-Flex™ L/S™
Utilisez cette tubulure pour les cultures cellulaires et tissulaires, les applications pharmaceutiques et biotechnologiques et pour un usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ Puri-Flex™ L/S™ est idéale pour les applications de haute pureté nécessitant qu’aucun contact avec des composants d’origine animale n’ait lieu.
Marque: Masterflex™ 96419-14
62.95 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez cette tubulure pour les cultures cellulaires et tissulaires, les applications pharmaceutiques et biotechnologiques et pour un usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation.La tubulure de précision pour pompes Cole-Parmer™ Masterflex™ Puri-Flex™ L/S™ est idéale pour les applications de haute pureté nécessitant qu’aucun contact avec des composants d’origine animale n’ait lieu.
La tubulure est extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™. Utilisez cette tubulure durable pour les applications pharmaceutiques et de bioprocédés. La tubulure translucide avec une surface lisse présente une bonne biocompatibilité et une faible perméabilité aux gaz.- Scellable à chaud et soudable
- Résistance exceptionnelle à la traction et aux déchirures
- Longue durée de vie de la pompe par rapport aux tubulures en silicone ou à de nombreuses autres tubulures en TPE
- Fabriquée conformément aux exigences de BPF
- Conforme USP classe VI, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Stérilisation : en autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Autoclavable | |
1,6 mm | |
0,55 in | |
24,9 pi | |
Travaux de culture tissulaire et cellulaire, applications pharmaceutiques et biotechnologiques et usage général en laboratoire | |
1 unité | |
0,21 à 130 ml/min. | |
8,8 m | |
Translucide | |
660 mm | |
Tube de pompe |
0,06 in | |
Puri-Flex | |
14 mm | |
760 cm | |
-50°C | |
14 | |
1/16 in | |
Faible | |
40°psi | |
135°C |