Learn More
Masterflex™ Têtes de pompe à cartouche à rotor en acier inoxydable
Utilisez cette tête de pompe multicanaux pour les débits multicanaux synchrones, jusqu’à 8 canaux. Les têtes de pompe à cartouche à rotor en acier inoxydable MasterFlex™ sont conçues pour les changements rapides de tubulures rapides sans retirer la tête de pompe.
Marque:  Masterflex™ 07519-06
Code produit. 11855252
  • 2185.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Chargez les têtes de pompe avec 1 à 8 cartouches
  • Mélangez des grandes et des petites cartouches—une grande cartouche occupe le même espace que deux petites
  • Les têtes de cartouche sont disponibles avec trois ou quatre rouleaux ; plus le nombre de rouleaux est important, plus la pulsation dans le débit est faible
  • Systèmes d’entraînement requis avec un minimum de 
  • 1⁄10 hp et un maximum de 600 tr/min
  • Incluent le matériel de montage et une clé hexagonale
Spécification
Spécification
12,1 x 12,7 x 7 cm (H x l x P)
Pour des changements rapides de la tubulure
4
7 cm
1/boîte
Acier inoxydable
0,074 à 1400 ml/min.
8
Tangentielle, ajustable
12,7 cm
Tête de pompe à cartouche
1 à 600 tr/min