Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompes L/S™ en silicone durci au platine, en bobine
Code produit. 11795178
Click to view available options
Taille de la tubulure:
13
14
15
16
18
24
25
35
37
Conditionnement:
1 pièce
400ft
Code produit. 11795178
Marque: Masterflex™ 9640335
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Réduisez les pertes grâce à la tubulure en bobine. La tubulure pour pompes Masterflex™ L/S™ en silicone durci au platine présente une surface lisse et des niveaux de liaison protéique faibles. Elle est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique.
La tubulure pour pompes en bobine offre des longueurs continues de tubulure pour pompes sur des bobines pratiques, faciles à manipuler et à transporter et nécessitant moins d’espace de stockage que la même quantité de tubulure sous forme de bobines individuelles.
  • Veillez à toujours avoir assez de tubulure à portée de main
  • Clarté légèrement supérieure
  • Privilégiée par les industries pharmaceutiques et biotechnologiques
  • Moins de substances lixiviables potentielles
  • USP classe VI
  • Conforme FDA
Spécification
Certifications/Conformité Approuvé par l’FDA ; Proposition 65 NA (aucun produit chimique énuméré dans la Proposition 65)
Diamètre (métrique) interne 7,9 mm
Matériau Silicone durci au platine
Longueur totale (impériale) 300 pi
Longueur totale (métrique) 91,4 m
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Taille de la tubulure 35
Débit 2 600 ml/min.
Tuyau cannelé 3/8 in
Méthode de stérilisation Irradiation aux rayons gamma
Pression maximale 15 psi, 1,03 bar
Niveau de vide 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 100°C
Type de produit Tube de pompe