Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompes L/S™ en silicone durci au platine, en bobine
Code produit. 11775188
Click to view available options
Taille de la tubulure:
13
14
15
16
18
24
25
35
37
Conditionnement:
1 pièce
400ft
Code produit. 11775188
Marque: Masterflex™ 9640336
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réduisez les pertes grâce à la tubulure en bobine. La tubulure pour pompes Masterflex™ L/S™ en silicone durci au platine présente une surface lisse et des niveaux de liaison protéique faibles. Elle est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique.
La tubulure pour pompes en bobine offre des longueurs continues de tubulure pour pompes sur des bobines pratiques, faciles à manipuler et à transporter et nécessitant moins d’espace de stockage que la même quantité de tubulure sous forme de bobines individuelles.
  • Veillez à toujours avoir assez de tubulure à portée de main
  • Clarté légèrement supérieure
  • Privilégiée par les industries pharmaceutiques et biotechnologiques
  • Moins de substances lixiviables potentielles
  • USP classe VI
  • Conforme FDA
Spécification
Diamètre (métrique) interne 9,7 mm
Matériau Silicone durci au platine
Longueur totale (métrique) 3000 cm
À utiliser avec (application) Industries pharmaceutique et biotechnologique
Température min. de fonctionnement (métrique) -50°C
Quantité d’emballage 1 de chaque
Taille de la tubulure 37
Débit 4,8 à 2 900 ml/min
Tuyau cannelé 3/8 in
Pression maximale 40 psi
Niveau de vide 610 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 230deg;C
Type de produit Tube de pompe