Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompes L/S™ en silicone durci au platine, en bobine
Click to view available options
Taille de la tubulure:
13
14
15
16
18
24
25
35
37
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
400ft
Descripción
La tubulure pour pompes en bobine offre des longueurs continues de tubulure pour pompes sur des bobines pratiques, faciles à manipuler et à transporter et nécessitant moins d’espace de stockage que la même quantité de tubulure sous forme de bobines individuelles.
- Veillez à toujours avoir assez de tubulure à portée de main
- Clarté légèrement supérieure
- Privilégiée par les industries pharmaceutiques et biotechnologiques
- Moins de substances lixiviables potentielles
- USP classe VI
- Conforme FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Conformité | Approuvé par l’FDA ; Proposition 65 NA (aucun produit chimique énuméré dans la Proposition 65) |
| Diamètre (métrique) interne | 0,8 mm |
| Matériau | Silicone durci au platine |
| Longueur totale (impériale) | 500 pi |
| Longueur totale (métrique) | 152,4 m |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
| Taille de la tubulure | 13 |
| Débit | 36 ml/min |
| Tuyau cannelé | 1 / 16 po. |
| Méthode de stérilisation | Irradiation aux rayons gamma |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido