Learn More
Masterflex™ Tête de pompe standard avec boîtier en polycarbonate
Utilisez cette tête de pompe pour les applications de transfert de fluides exigeant une précision et une reproductibilité excellentes. Les têtes de pompe standard avec boîtier en polycarbonate Masterflex™ sont moulées avec précision pour s’adapter à une seule taille de tubulure.
Marque: Masterflex™ 07016-21
Description
Utilisez cette tête de pompe pour les applications de transfert de fluides exigeant une précision et une reproductibilité excellentes.Les têtes de pompe standard avec boîtier en polycarbonate Masterflex™ sont moulées avec précision pour s’adapter à une seule taille de tubulure.
- Choisissez une tête de pompe standard pour une tubulure de précision pour les applications courantes de transfert de liquide ou une tête de pompe standard pour une tubulure de précision haute performance pour une meilleure génération de pression et hauteur d’aspiration et la possibilité de pomper des fluides visqueux
- Disponible avec boîtier en polycarbonate transparent (PC) avec rotors en acier laminé à froid (CRS) ou en acier inoxydable (SS); CRS offre l’économie, tandis que SS offre une meilleure résistance aux produits chimiques et une meilleure durabilité
- Les modèles –52 avec boîtier en sulfure de polyphénylène noir opaque (PPS) et rotors SS offrent la meilleure résistance globale aux produits chimiques
- La tête de pompe est compacte et de conception simple avec la même tubulure latérale d’entrée et de sortie—parfait pour les applications à espace limité
- Les têtes standard sont compactes et faciles à intégrer dans vos applications OEM. Appelez pour obtenir plus d’informations sur notre gamme de services OEM
- Inclut : clé de chargement de tubulure, matériel de montage monocanal et tubulure de pompe en silicone de longueur 15" (38 cm)
Spécification
0,8°ml/min. | |
Clé de chargement de tubulure, matériel de montage monocanal et tubulure de pompe en silicone de 15 po de long | |
1 | |
Fixe | |
7,6 cm | |
1/boîte | |
L/S 16 | |
Acier inoxydable | |
Polycarbonate |
Pour les applications de transfert de fluides exigeant une précision et une reproductibilité élevées | |
07016-21 | |
3 | |
6,4 cm | |
7 cm | |
Acier inoxydable | |
Tête de pompe standard | |
1 à 600 tr/min |