Learn More
Masterflex™ Tubulure en silicone durci au platine
Garantissez des performances optimales de votre pompe Masterflex™. La tubulure en silicone durci au platine Masterflex™ est fabriquée avec des tolérances extrêmement serrées. Elle est idéale pour une utilisation pharmaceutique et biotechnologique.
Marque:  Masterflex™ MF0316
Code produit. 10128791
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Clarté légèrement supérieure à celle de la tubulure durcie au peroxyde.
  • Surfaces lisses ; niveaux de liaison aux protéines plus faibles
  • Potentiel lixiviable inférieur.
  • Idéal pour l'industrie pharmaceutique et les biotechnologies.
Spécification
Spécification
9,5 mm
-50°C
8000 mL/min maximum
40 psi, 2,7 bar
230°C
Silicone (catalyse platine)
73
7,6 m
660 mm Hg maximum