Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance L/S™, silicone durci au platine
Excellente biocompatibilité qui répond aux critères de plusieurs classifications
Marque:  Masterflex™ 96410-24
180.62 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11875181
  • 790.00€ / 7.60m
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure pour pompes en silicone. La tubulure de précision pour pompes haute performance en silicone durci au peroxyde Masterflex™ L/S™ offre un débit précis et reproductible. Elle est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique.
  • La tubulure Genuine Masterflex™ est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une répétabilité, une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
  • Approbations réglementaires pour correspondre à votre application spécifique
  • Toujours en stock — la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
  • Tubulure économique avec une durée de vie plus longue
Spécification
Spécification
Tubulure pour pompe
Silicone durci au platine
24 mm
7.6 m
-50°C
24
1/4 in.
Translucide
230°C
Autoclavable
0,94 in
24,9 pi
Applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique
25 ft./Pk.
2,8 à 2 300 ml/min
8.8 m
40°psi