Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance L/S™, silicone durci au platine
Code produit. 10709874
Click to view available options
Taille de la tubulure:
15
24
35
36
Conditionnement:
1 pièce
7.60m
Code produit. 10709874
Marque: Masterflex™ 9641036
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellente biocompatibilité qui répond aux critères de plusieurs classifications
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure pour pompes en silicone. La tubulure de précision pour pompes haute performance en silicone durci au peroxyde Masterflex™ L/S™ offre un débit précis et reproductible. Elle est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique.
  • La tubulure Genuine Masterflex™ est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une répétabilité, une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
  • Approbations réglementaires pour correspondre à votre application spécifique
  • Toujours en stock — la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
  • Tubulure économique avec une durée de vie plus longue
Compliance
USP Class V Extractables; Exceeds USP Class VI Implant; European Pharmacopoeia (EP 3.2.9); FDA 21 CFR 177.2600, FDA 21 CFR 210 and 211; Exceeds 3A Sanitary cGMPs; REACH, RoHS, ADCF compliant
Garantie
Néant
Spécification
Certifications/Conformité Substances extractibles USP classe V ; surpasse la norme USP Classe VI pour les implants ; pharmacopée européenne (EP 3.2.9) ; FDA 21 CFR 177.2600, FDA 21 CFR 210 et 211 ; surpasse la norme sanitaire BPFa 3 A ; conforme REACH, RoHS, sans composés d’origine animale
Description Tubulure en silicone durci au platine Masterflex™, L/S™ 36, 25 pi.
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 3/8 in.
Diamètre (métrique) interne 9,7 mm
Matériau Silicone durci au platine
Longueur totale (impériale) 25 pi
Longueur totale (métrique) 7,6 m
À utiliser avec Têtes de pompe Masterflex L/S pour tubulure haute performance (à paroi épaisse)
À utiliser avec (application) Excellente biocompatibilité, sans additifs lixiviables, sans phtalate et sans latex, non toxique, résistant aux champignons, sans odeurs ni saveurs, à large plage de températures, résistant aux intempéries, à l’ozone, à la couronne et aux rayonnements
Température min. de fonctionnement (impériale) Pompage :-40°F
Stérilité Non stérile
Taille de la tubulure 36
Débit 4,8 à 2 900 ml/min
Tuyau cannelé 3/8 in.
Méthode de stérilisation Autoclave 121°C (à 15 psi pendant 30 minutes)
Hauteur (métrique) 8,3 m Eau
Hauteur (impériale) 27 pieds d’eau
Comprend Longueur continue de la tubulure de 25 pi., enroulée
Perméabilité aux gaz O2 :7961 ; CO2 :20 132
Limites Ne pas utiliser avec des acides et des bases concentrés, des solvants organiques ou des huiles. Perméabilité aux gaz relativement élevée.
Couleur Translucide, incolore à ambre clair
Pression maximale 20 psig (1,4 bars)
Niveau de vide 660 mm Hg (26 po Hg)
Max. Operating Temperature (English) Pompe : 212°F
Max. Operating Temperature (Metric) Pompe : 100°C
Type de produit Tubulure pour pompe péristaltique