Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance Pharmed™ BPT L/ S™
Code produit. 11822623
Click to view available options
Taille de la tubulure:
15
24
35
36
Conditionnement:
1 pièce
7.50m
Code produit. 11822623
Marque: Masterflex™ 0650836
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Choisissez cette tubulure haute performance pour les applications impliquant la pression, la hauteur d’aspiration ou les fluides visqueux. La tubulure de précision pour pompes haute performance Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ est idéale pour les travaux de culture cellulaire et tissulaire et les utilisations pharmaceutiques. Convient également aux échantillons sensibles à la lumière.
Choisissez cette tubulure haute performance pour les applications impliquant une pression, une hauteur d’aspiration ou des fluides visqueux. La tubulure de précision pour pompes haute performance Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ est idéale pour les travaux de culture cellulaire et tissulaire et les utilisations pharmaceutiques. Elle convient également aux échantillons photosensibles.
  • La tubulure Genuine Masterflex™ est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une répétabilité, une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
  • Approbations réglementaires pour correspondre à votre application spécifique
  • Toujours en stock — la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
  • Tubulure économique avec une durée de vie plus longue
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,38 po
Diamètre (métrique) interne 9,7 mm
Matériau PharMed BPT
Diamètre (impériale) externe 1,41 po
Diamètre (métrique) externe 36 mm
Longueur totale (impériale) 49,2 pi
Longueur totale (métrique) 1500 cm
À utiliser avec (application) Pour cultures cellulaires et tissulaires et usage pharmaceutique. Convient également aux échantillons sensibles à la lumière.
Température min. de fonctionnement (métrique) -51°C
Quantité d’emballage 1 de chaque
Taille de la tubulure 36
Débit 4,8 à 2 900 ml/min
Tuyau cannelé 3 / 8 po.
Couleur Beige opaque
Pression maximale 20 psi
Niveau de vide 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 132°C
Type de produit Tube de pompe