Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompe de précision PharMed™ BPT I/P™
Code produit. p-6810150
Click to view available options
Taille de la tubulure:
26
73
82
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11866683
Marque: Masterflex™ 0650826
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez cette tubulure pour pompes pour les cultures cellulaires et tissulaires, ainsi que les applications pharmaceutiques. La tubulure pour pompe de précision Masterflex™ PharMed™ BPT I/P™ résiste aux acides, aux alcalis, aux agents oxydants et aux huiles animales et végétales. Tubulure scellable à chaud, propriétés d’adhérence et de mise en forme Idéale pour les échantillons photosensibles
Utilisez cette tubulure pour pompes pour les cultures cellulaires et tissulaires, ainsi que les applications pharmaceutiques.La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ PharMed™ BPT I/P™ résiste aux acides, aux alcalis, aux agents oxydants et aux huiles animales et végétales.La tubulure est scellable à chaud et possède des propriétés d’adhérence et de mise en forme.Idéale pour les échantillons photosensibles.
  • La tubulure Genuine Masterflex™ est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une répétabilité, une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
  • Approbations réglementaires pour correspondre à votre application spécifique
  • Toujours en stock — la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
  • Tubulure économique avec une durée de vie plus longue
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 6,4 mm
Matériau PharMed BPT
Longueur totale (métrique) 760 cm
À utiliser avec (application) Pour cultures cellulaires et tissulaires et usage pharmaceutique. Convient également aux échantillons sensibles à la lumière.
Température min. de fonctionnement (métrique) -51°C
Quantité d’emballage 1 de chaque
Propriétés de résistance Acides, solvants organiques
Taille de la tubulure 26
Débit De 0,01 à  4 L/min
Tuyau cannelé 1/4 in.
Couleur Beige opaque
Pression maximale 40 psi
Niveau de vide 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 132°C
Type de produit Tube de pompe