Learn More
Masterflex™ Entraînement à vitesse fixe L/S™, modèles 230 VCA/50 Hz
Click to view available options
Débit:
0,1 à 8 ml/min
0,3 à 24,17 ml/min.
0,6 à 48,33 ml/min.
1 à 80 ml/min.
1,5 à 116,67 ml/min
3 à 241.67 ml/min
Vitesse:
1,67 tr/min
10 tr/min
16,67 tr/min
25 tr/min
50 tr/min
5 tr/min
Packungsgröße:
1 pièce
Beschreibung
Les entraînements acceptent cinq types de tête de pompe différents : Têtes de pompe standards à cartouche Easy-Load™, Easy-Load™ II et Easy-Load™ 3.
- L’interrupteur d'alimentation éclairé situé à l’avant de l’entraînement indique que la pompe fonctionne
- Les moteurs sont homologués UL et cUL et sont conformes à la norme CE
- Les modèles 230 VCA comprennent une prise CEI320/CEE22
- Les entraînements sont livrés avec un ensemble cordon/prise spécifique au pays
- Le boîtier en acier peint est de type IP22
- L’entraînement est protégé contre la chute verticale de l’eau
- La vitesse d’entraînement peut varier de ±15 %, sous réserve des fluctuations de tension et de fréquence de ligne
Spezifikation
Spezifikation
| Alimentation électrique | 230 VCA <1/25 hp <70 w |
| Débit | 0,1 à 8 ml/min |
| Comprend | Prise IEC320/CEE22 |
| Hauteur totale (métrique) | 118 mm |
| Longueur totale (métrique) | 15,2 cm |
| Largeur totale (métrique) | 134 mm |
| Contrôle de la vitesse | ± 15% |
| Type | Entraînement de pompe |
| Puissance | <70 w |
| Vitesse | 1,67 tr/min |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur