Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes Norprene™ Food L/S™
Code produit. p-8000835
Click to view available options
Taille de la tubulure:
13
14
16
17
18
25
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11806694
Marque: Masterflex™ 0640213
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette tubulure pour les applications agro-alimentaires à haute température. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ est idéale pour l’industrie agro-alimentaire, et les secteurs des produits laitiers et des boissons. Conçue pour offrir une durée de vie prolongée dans les applications de pompage péristaltique.
Utilisez cette tubulure pour les applications agro-alimentaires à haute température. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ est idéale pour les industries agroalimentaire, des produits laitiers et des boissons. Conçue pour offrir une durée de vie prolongée dans les applications de pompage péristaltique.
  • La tubulure est extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™.
  • Résistante à la chaleur, à l’ozone et aux UV
  • Résistante au vieillissement et à l’oxydation
  • Résistance supérieure aux acides et aux alcalis
  • Conforme FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
  • Beige opaque
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,031 in
Diamètre (métrique) interne 0,8 mm
Matériau Silicone
Diamètre (impériale) externe 0,51 in
Diamètre (métrique) externe 13 mm
Longueur totale (impériale) 49,2 pi
Longueur totale (métrique) 1500 cm
À utiliser avec (application) Idéale pour l’industrie alimentaire, des produits laitiers et des boissons
Température min. de fonctionnement (métrique) -51°C
Propriétés de résistance Acides, alcalis
Taille de la tubulure 13
Débit 0,06 à 36 ml/min.
Tuyau cannelé 1 / 16 po.
Hauteur (métrique) 8,8 m
Couleur Beige opaque
Pression maximale 20 psi
Niveau de vide 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Type de produit Tubulure alimentaire Masterflex Norprene