Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes Norprene™ L/S™
Code produit. 11725148
Click to view available options
Taille de la tubulure:
13
14
16
17
18
25
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11725148
Marque: Masterflex™ 0640418
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette tubulure pour les applications sous vide / pression. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ Norprene™ L/S™ est idéale pour les applications exigeant une excellente résistance aux produits chimiques, à la chaleur, à l’ozone et aux ultraviolets (UV).
Utilisez cette tubulure pour les applications sous vide / pression. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ Norprene™ L/S™ est idéale pour les applications exigeant une excellente résistance aux produits chimiques, à la chaleur, à l’ozone et au rayonnement ultraviolet (UV).
  • Extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™
  • Conçue pour offrir une durée de vie prolongée dans les applications de pompage péristaltique
  • Homogénéité d’un lot à l’autre pour une précision et une répétabilité supérieures
  • Non conductrice et thermoscellable
  • Résistante au vieillissement, à l’oxydation, avec une résistance supérieure aux acides et aux alcalis
  • Noir opaque
  • Conforme NSF, REACH, RoHS
  • Plus de 10 000 heures de fonctionnement de la tuyauterie
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,31 in
Diamètre (métrique) interne 7,9 mm
Matériau Silicone
Diamètre (impériale) externe 0,7 po
Diamètre (métrique) externe 18 mm
Longueur totale (impériale) 49,8 ft.
Longueur totale (métrique) 1520 cm
À utiliser avec (application) Pour les applications exigeant une excellente résistance chimique, thermique, à l’ozone et aux ultraviolets (UV)
Température min. de fonctionnement (métrique) -51°C
Propriétés de résistance Acides, alcalis
Taille de la tubulure 18
Débit 3,8 à 2300 ml/min.
Tuyau cannelé 3/8 po
Hauteur (métrique) 6,7 m
Couleur Noire opaque
Pression maximale 15°psi
Niveau de vide 510 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 132°C
Type de produit Tubulure Masterflex Norprene