Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes Norprene™ L/S™
Click to view available options
Taille de la tubulure:
13
14
16
17
18
25
Conditionnement:
1 pièce
Description
Utilisez cette tubulure pour les applications sous vide / pression. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ Norprene™ L/S™ est idéale pour les applications exigeant une excellente résistance aux produits chimiques, à la chaleur, à l’ozone et au rayonnement ultraviolet (UV).
- Extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™
- Conçue pour offrir une durée de vie prolongée dans les applications de pompage péristaltique
- Homogénéité d’un lot à l’autre pour une précision et une répétabilité supérieures
- Non conductrice et thermoscellable
- Résistante au vieillissement, à l’oxydation, avec une résistance supérieure aux acides et aux alcalis
- Noir opaque
- Conforme NSF, REACH, RoHS
- Plus de 10 000 heures de fonctionnement de la tuyauterie
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 6,4 mm |
| Matériau | Silicone |
| Longueur totale (métrique) | 1520 cm |
| À utiliser avec (application) | Pour les applications exigeant une excellente résistance chimique, thermique, à l’ozone et aux ultraviolets (UV) |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -51°C |
| Propriétés de résistance | Acides, alcalis |
| Taille de la tubulure | 17 |
| Débit | 2,8 à 1700 ml/min. |
| Tuyau cannelé | 1/4 in. |
| Afficher plus |