Learn More
Masterflex™ Entraînements numériques standard L/S™
L’entraînement numérique standard Masterflex™ L/S™ offre un moteur haute précision sans entretien et son interface graphique rend le réglage et le fonctionnement plus simples que jamais !
4045.00€
Spécification
Ampérage | 2,2 A |
---|---|
Couleur | Blanc |
Type de contrôle | Numérique, à vitesse variable |
Affichage | LCD graphique |
Alimentation électrique | 90/260 V, 50/60 Hz |
Includes: 6-ft (1.8-m) line cord with IEC 320/CEE22 socket.
Code produit | Marque | Vitesse | Débit | Précision | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Vitesse | Débit | Précision | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16351778
|
Masterflex™
07522-28 |
0,1 à 600 tr/min | 0,006 à 3 400 ml/min, selon la tête de pompe, la taille de tubulure et le régime de l’entraînement | ±0,1 % (0,1 tr/min à 600 tr/min) |
4045.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Débit de 0,001 à 3400 ml/min avec tubulure L/S. Le débit dépend de la capacité en tr/min de l’entraînement et de la taille de la tubulure.
- L’écran LCD graphique propose quatre modes de fonctionnement : exécution continue, distribution programmée, distribution de copie, distribution de volume.
- Affichage continu des performances de la pompe.
- Distribution par volume en ml (0,001 à 99999 ml), L, ou gal ; Copie—1 à 9,999 cycles de distribution ; ou Durée—intervalles de temps des cycles marche / arrêt (1 s à 99 h, 59 min, 59 s par cycle)
- La fonction anti-goutte assure la précision de la distribution.
Informations sur la commande
Ces modèles sont livrés avec un ensemble de fiches / cordons spécifique au pays ; veuillez préciser la destination finale lors de la commande.
Certifications
CE ; ETL(US et CA)
Compliance
Certifié ISO 9002
Garantie
2 ans
Spécification
2,2 A | |
Numérique, à vitesse variable | |
90/260 V, 50/60 Hz | |
Easy-Load II avec capteur à tête ouverte, Easy-Load II, Easy-Load, standard, haute performance, tubulure en PTFE, membrane en PTFE | |
75 | |
Cordon d’alimentation de 6 pi (1,8 m) avec prise CEI 320/CEE22.Ces modèles sont livrés avec un ensemble de fiches / cordons spécifique au pays ; veuillez préciser la destination finale lors de la commande. | |
L / S | |
8,5 po | |
10 po | |
8,5 po | |
Oui | |
Numérique, à vitesse variable | |
75 W | |
90/260 V |
Blanc | |
LCD graphique | |
Manipulation des liquides | |
50/60 Hz | |
IP33 | |
Plastique ABS, aluminium | |
0 à 20 mA, 4 à 20 mA, 0 à 10 V, démarrage / arrêt, direction et amorçage via le bouchon de contact | |
21,6 cm | |
25,4 cm | |
21,6 cm | |
Tête ouverte | |
Compatible avec toutes les formulations L/S | |
16,5 lb |