Learn More
Masterflex™ Entraînements de processus de précision L/S™
Les entraînements de processus de précision Masterflex™ L/S™ faciles à utiliser offrent un contrôle précis de la vitesse et l’affichage numérique des tr/min—les boîtiers NEMA 4X répondent aux applications de traitement et de lavage
Marque: Masterflex™ 07528-40
807.86 EUR valable jusqu'au 2025-01-17
Utilisez le code promo "21645" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Cordon d’alimentation 6 pi (1,8 m) avec prise CEI 320 / CEE22.
Description
- Débit de 0,06 à 3400 ml/min (selon le régime de l’entraînement et la taille de la tubulure)
- L’affichage LED à quatre chiffres affiche les tr/min du moteur—confirmez le réglage de la vitesse en un coup d’œil
- Le capteur de tête ouverte intégré arrête le moteur d’entraînement lorsque la tête de pompe est ouverte
- Moteur réversible—purge de la tubulure avant et après le pompage ; pompage du liquide dans les deux sens
- Les voyants LED confirment le sens de rotation du moteur
- Moteurs puissants permettant d’empiler 2 ou 4 têtes de pompe pour des débits accrus et des applications multicanaux
- Contrôles distincts de la vitesse et de l’alimentation (marche / arrêt)—permet de conserver le réglage de la vitesse pendant le démarrage / l’arrêt de la pompe
- Boîtier NEMA 4X (IP66)
- Possibilités de contrôle à distance via un connecteur étanche à l’arrière du dispositif d’entraînement
- Entrée de commande de vitesse : 4 à 20 mA ou 0 à 10 VCC
- Sens de fonctionnement de la pompe (horaire / antihoraire) via le collecteur ouvert ou la fermeture de contact
- Démarrage / arrêt via le collecteur ouvert ou la fermeture de contact
- Clavier à membrane pour faciliter le contrôle initial de la vitesse, du sens et du démarrage / de l’arrêt
- Courant d’alimentation 2,2 A à 115 VCA ; 1,1 A à 230 VCA
Informations sur la commande
Ces modèles sont expédiés avec l’ensemble cordon / prise spécifique au pays de livraison ; veuillez préciser la destination finale lors de la commande.
Certifications
CE ; ETL(US et CA) ; IP66
Compliance
Certifié ISO 9002
Prestations de service
2 ans
Spécification
±0,25 % (1 tr/min à 600 ; 0,1 tr/min à 100 tr/min) | |
Argent | |
Numérique, à vitesse variable | |
IP 66 | |
6 à 600 tr/min | |
4 à 20 mA, 0 à 10 V, marche / arrêt et direction via la fermeture de contact | |
Manipulation des liquides | |
Cordon d’alimentation de 6 pi (1,8 m) avec prise CEI 320/CEE22.Ces modèles sont livrés avec un ensemble de fiches / cordons spécifique au pays ; veuillez préciser la destination finale lors de la commande. | |
L / S | |
Non compris | |
Numérique, à vitesse variable | |
12 po | |
9 po | |
9,25 po | |
27,8 lb | |
90/260 VCA | |
2,2 A |
CE ; ETL (États-Unis et Canada) | |
Appareil à entraînement numérique Masterflex L/S Precision, acier inoxydable, avec capteur à tête ouverte ; 600 tr/min | |
LED à quatre chiffres | |
0,36 à 3 400 ml/min, selon la tête de pompe, la taille de tubulure et le régime de l’entraînement | |
Oui | |
Easy-Load II avec capteur à tête ouverte, Easy-Load II, Easy-Load, standard, haute performance, tubulure en PTFE, membrane en PTFE | |
75 | |
Acier inox | |
2 | |
Tête ouverte | |
Compatible avec toutes les formulations L/S | |
30,5 cm | |
22,9 cm | |
23,5 cm | |
90/260 VCA, 50/60 Hz | |
75 w | |
50/60 Hz |