Learn More
Masterflex™ Entraînement numérique L/S™ avec tête de pompe Easy-Load™ 3 pour tubulure de précision
Code produit. 15124696
Click to view available options
Débit:
0,08 à 480 ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15124696
Marque: Masterflex™ 7792165
This item is not returnable. View return policy
Son moteur haute précision sans entretien et son interface graphique facilitent la configuration et le fonctionnement.
  • L’interface numérique avec affichage LCD graphique affiche les performances et les modes de fonctionnement de la pompe—exécution continue, distribution programmée, distribution de copie ou distribution de volume
  • Sélectionnez votre langue dans le menu convivial pour la programmation et le fonctionnement
  • Distribution par volume en ml (0,001 à 9,999 ml), L, ou gal ; Copie—1 à 9,999 cycles de distribution ; ou Durée—intervalle de temps des cycles marche / arrêt (1 s à 99 h, 59 min, 59 s par cycle) La fonction anti-goutte assure la précision de la distribution
  • Le moteur sans balais et sans entretien offre une précision de contrôle de la vitesse de ±0,1 % avec un taux de variation de débit de 6000 à 1
  • Les modèles avec capteur de tête ouverte arrêtent le moteur d’entraînement lorsque la tête de pompe est ouverte
Specifications
Certifications/Conformité CE, cETLus, ISO 1900:2008
Canaux 1
Type de contrôle Vitesse variable
Type d’affichage LCD
Classification du boîtier IP33
Débit 0,08 à 480 ml/min.
Motor Speed 600 tr/min
Réversible Oui
Puissance (CV) 1/10-hp
Comprend Entraînement 07522-20, tubulure 3 m (10 pi), C-Flex ULTRA L/S 16 06434-16, tête de pompe L/S Easy-Load3 77800-60
Type du moteur Moteur sans balais donc sans entretien
Tête de pompe Tête de pompe L/S Easy-Load 3
Longueur totale (impériale) 13.88 po
Longueur totale (métrique) 352.55 mm
Largeur totale (impériale) 8.3 po
Largeur totale (métrique) 210.82 mm
Hauteur totale (impériale) 8,5 in
Hauteur totale (métrique) 215.9 mm
Alimentation électrique 115/230 VCA 50/60 Hz 2.2/1.1 A
Tension 90/260 VCA
Ampérage 2,2/1,1 A
Fréquence 50/60 Hz