Learn More
Masterflex™ Systèmes d’entraînement de console à vitesse variable Masterflex™ L/S™
Systèmes de pompe compacts et économiques pour les applications générales de transfert de liquide.
Marque: Masterflex™ 77910-45
1959.91 EUR valable jusqu'au 2024-12-15
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fonctionnement simple avec commande de vitesse à un tour
- L’interrupteur d’alimentation séparé vous permet de conserver le réglage de la vitesse lors de la mise sous / hors tension de l’entraînement ; le voyant du panneau avant indique qu’il est sous tension
- Le moteur réversible vous permet d’amorcer / de purger facilement la tubulure ou la pompe dans un sens ou dans l’autre
- Commande de marche / arrêt à distance via le connecteur DB9 à l’arrière de l’entraînement
Spécification
1 | |
IP 22 | |
20 à 600 tr/min | |
Entraînement de la console 07555-05, tête de pompe Easy-Load™ II77200-60, tubulure 10 pi C-Flex™ ULTRA™ et cordon d’alimentation 6 pi (1,8 m) avec prise CEI 320/CEE22 | |
25,6 x 22,86 x 13,34 cm | |
0,8 A |
Analogique | |
16 à 480 ml/min. | |
Marche/arrêt | |
Easy-Load II | |
230 VCA |