Learn More
Masterflex™ Systèmes d’entraînement de console à vitesse variable Masterflex™ L/S™
Systèmes de pompe compacts et économiques pour les applications générales de transfert de liquide.
Marque:  Masterflex™ 77910-75
Code produit. 16408675
  • 2125.00€ / 1 pièce
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Fonctionnement simple avec commande de vitesse à un tour
  • L’interrupteur d’alimentation séparé vous permet de conserver le réglage de la vitesse lors de la mise sous / hors tension de l’entraînement ; le voyant du panneau avant indique qu’il est sous tension
  • Le moteur réversible vous permet d’amorcer / de purger facilement la tubulure ou la pompe dans un sens ou dans l’autre
  • Commande de marche / arrêt à distance via le connecteur DB9 à l’arrière de l’entraînement
Spécification
Spécification
1
IP 22
20 à 600 tr/min
07555-05 (entraînement de la console L/S™), 07514-12 (tête de pompe à charge facile L/S™) 06434-24, 10 pi (C-FLEX™ Ultra, L/S™ 24)
Easy-Load
230 VCA
Analogique
56 à 1700 ml/min.
Marche/arrêt
Acier peint et plastique ABS
29,2 x 18,4 x 13,34 cm
0,8 A