Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompe de précision Puri-Flex™ I/P™
Utilisez cette tubulure pour les cultures cellulaires et tissulaires, les applications pharmaceutiques et biotechnologiques et pour un usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ Puri-Flex™ I/P™ est idéale pour les applications de haute pureté nécessitant qu’aucun contact avec des composants d’origine animale n’ait lieu.
Marque:  Masterflex™ 96419-82
Code produit. 11759809
  • 389.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La tubulure est extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™. Conçue pour offrir une durée de vie prolongée dans les applications de pompage péristaltique. Homogénéité du produit d’un lot à l’autre pour une précision et une répétabilité supérieures. La tubulure translucide avec une surface lisse présente une bonne biocompatibilité et une faible perméabilité aux gaz.
  • Scellable à chaud et soudable
  • Résistance exceptionnelle à la traction et aux déchirures
  • Longue durée de vie de la pompe par rapport aux tubulures en silicone ou à de nombreuses autres tubulures en TPE
  • Fabriquée conformément aux exigences de BPF
  • Conforme USP classe VI, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Stérilisation : en autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Spécification
Tube de pompe
12,7 mm
760 cm
-50°C
82
1/2 in
Faible
20°psi
135°C
Autoclavable
Puri-Flex
Travaux de culture tissulaire et cellulaire, applications pharmaceutiques et biotechnologiques et usage général en laboratoire
1 unité
0,02 à  13 L/min
7 m
Translucide
510 mm