Learn More
Masterflex™ Pompe modulaire de précision I/P™
Code produit. 13477099
Click to view available options
Comprend:
Cordon d’alimentation 1.8 pieds (6 m) avec prise CEI 320 / CEE22
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 13477099
Marque: Masterflex™ 7796220
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Purge avant ou après pompage et pompage du liquide dans les deux sens. Les pompes modulaires de précision Masterflex™ I/P™ vous permettent de séparer le moteur du contrôleur. Conception pour adaptation à des espaces confinés ou difficiles d’accès.
  • Idéal pour les applications de mesure et de transfert critiques
  • Ces entraînements modulaires précis sont équipés de moteurs puissants, de l’affichage et du contrôle de la vitesse à ±0,25 % pour une régulation précise du flux
  • Boîtier du contrôleur en ABS résistant aux éclaboussures : indice IP 33 ; Boîtier d’entraînement en acier époxy : indice IP 33
  • Moteurs puissants permettant d’empiler deux têtes de pompe pour des débits accrus et des applications multicanaux
  • Possibilités de contrôle à distance via un connecteur femelle DB9 à l’arrière de l’entraînement
  • Entrée de contrôle de la vitesse de 4 à 20 mA ou de 0 à 10 V
  • Sens de fonctionnement de la pompe (horaire / antihoraire) via le collecteur ouvert ou la fermeture de contact ; Démarrage / arrêt via le collecteur ouvert ou la fermeture de contact
  • L’entraînement modulaire vous permet de placer le moteur et le contrôleur à l’endroit le plus pratique
  • L’affichage LED à trois chiffres affiche le régime moteur (tr/min)
  • Clavier à membrane pour faciliter le contrôle initial de la vitesse, du sens et du démarrage / de l’arrêt
  • Moteur réversible
  • Les voyants LED confirment le sens de rotation du moteur
Spécification
Certifications/Conformité CEI 320 / CEE 22
Type de contrôle Vitesse variable analogique
Type d’affichage LED
Classification du boîtier IP33
Débit 8 l/min
Motor Speed 6 à 650 tr/min
Réversible Oui
Finition Revêtement époxy
Comprend Cordon d’alimentation 1.8 pieds (6 m) avec prise CEI 320 / CEE22
Matériau Boîtier en plastique ABS, en acier
Modèle I/P Easy-Load
Type du moteur Entraînement modulaire de précision avec contrôleur de paillasse
Tête de pompe Tête de pompe I/P Easy-Load 77602-10
Contrôle de la vitesse ±0.25 %
Type de tubulure Tubulure C-Flex ULTRA I/P 73 06434–73 (10 pi)
Longueur totale (impériale) 16.88 po
Longueur totale (métrique) 352,55 mm
Largeur totale (impériale) 5.5 in
Largeur totale (métrique) 139,7 mm
Hauteur totale (impériale) 6.13 in
Hauteur totale (métrique) 155,7 mm
Alimentation électrique 4.4 A, 115/230 VCA 50/60 Hz
Tension 90/260 VCA
Ampérage 4,4 A
Fréquence 50/60 Hz