Learn More
Masterflex™ Têtes de pompe I/P™ Easy-Load
Les têtes de pompe Easy-Load permettent des changements de tubulure simples et rapides, le remplacement des tubulures et le changement de liquide ne prend que quelques secondes
Marque: Masterflex™ 77602-30
1534.25 EUR valable jusqu'au 2024-12-15
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Includes: matériel de montage monocanal et tubulure en silicone pour pompe de 51 cm (20 po) de long
Requires : Cette tête de pompe nécessite un appareil d’entraînement I/P équipé d’un capteur à tête ouverte
Description
- Accepte plusieurs tailles de tubulure pour une flexibilité maximale
- La fonction de rétention automatique des tubulures élimine les réglages de l’utilisateur et facilite la configuration ; elle offre une durée de vie de tubulure accrue et de meilleures performances
- Les changements de tubulure rapides réduisent les temps d’arrêt
- L’écrasement réglable vous permet d’optimiser les capacités de pression et d’aspiration et la durée de vie des tubulures en réglant la « pression » sur la tubulure.
- Montage à cinq vis : garantit que la tête de pompe est solidement fixée à l'entraînement
Compliance
Certifié ISO 9002
Prestations de service
2 ans
Spécification
1 | |
Tête de pompe Masterflex I/P Easy-Load pour tubulure de précision avec capteur à tête ouverte, PPS/SS | |
Oui | |
Manipulation des liquides | |
PPS, acier inoxydable | |
1 | |
Péristaltique | |
Tubulure de précision I/P (paroi mince) | |
8,9 cm | |
18,7 cm | |
20,1 cm |
Blanc | |
10 à 13 000 ml/min, selon la taille de la tubulure et de la capacité en tr/min de l’entraînement | |
Tubulure I/P 26, I/P 73, I/P 82, et appareils à entraînement I/P avec capteur à tête ouverte | |
Matériel de montage monocanal et tubulure en silicone pour pompe de 51 cm (20 po) de long | |
I/P Easy-Load | |
3 | |
Tête ouverte | |
3,5 po | |
7,375 po | |
7,9375 po | |
4,45 lb |