Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes en silicone durci au platine I/P™ BioPharm™
Code produit. p-6817001
Click to view available options
Taille de la tubulure:
26
73
82
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11791009
Marque: Masterflex™ 9642026
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure pour pompes en silicone. La tubulure de précision pour pompes en silicone durci au platine Masterflex™ I/P™ BioPharm™ offre un débit précis et reproductible. Idéale pour les applications industrielles exigeant des débits jusqu’à 17 l/min (4,5 gal/min).
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure pour pompes en silicone.La tubulure de précision pour pompes en silicone durci au platine Masterflex™ I/P™ BioPharm™ offre un débit précis et reproductible.Idéale pour les applications industrielles exigeant des débits jusqu’à 17 l/min (4,5 gal/min).
La tubulure de précision pour pompes offre une meilleure génération de la pression, une hauteur d’aspiration plus élevée, la possibilité de pomper des fluides visqueux et une longue durée de vie de la tubulure—tout en bénéficiant de débits plus élevés.
  • Formule : Tygon™ 3350, silicone durci au platine
  • Pour les applications pharmaceutiques, cosmétiques, de recherche et d’analyse automatique
  • Ultralisse ; minimise la prolifération bactérienne
  • Excellent pour les bases à concentration légère à moyenne, les sels et les alcools
  • Inodore, sans goût et non toxique
  • Transparent
  • Conforme USP classe VI , VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Absorption réduite ; excellente biocompatibilité
  • Très faible taux d'extraction et résistance aux intempéries, à l'ozone, à la couronne et aux radiations
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 6,4 mm
Matériau Silicone
Longueur totale (métrique) 760 cm
À utiliser avec (application) Pour les applications pharmaceutiques, cosmétiques, de recherche et d’analyse automatique
Température min. de fonctionnement (métrique) -59°C
Propriétés de résistance Acides
Taille de la tubulure 26
Débit 0,01 à 4 ml/min.
Tuyau cannelé 1/4 in.
Hauteur (métrique) 8,8 m
Couleur Transparent
Pression maximale 40 psi
Niveau de vide 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 232°C
Type de produit Tube de pompe