Learn More
Masterflex™ Tête de pompe L/S™ Easy-Load™ II pour tubulure de précision
Obtenez des débits de 0,06 à 2300 ml/min (1 à 600tr/min) grâce à ces têtes de pompe. Les têtes de pompe Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II pour tubulure de précision sont équipées d’une fonction de rétention automatique pour maintenir la tubulure en place sans ajustement manuel. Chargez simplement la tubulure et démarrez la pompe.
Marque: Masterflex™ 77200-50
Code nomenclature Nacres: VA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.72000kg
Description
Obtenez des débits de 0,06 à 2 300 ml/min (1 à 600 tr/min) grâce à ces têtes de pompe. Les têtes de pompe Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II pour tubulure de précision sont équipées d’une fonction de rétention automatique pour maintenir la tubulure en place sans ajustement manuel. Chargez simplement la tubulure et démarrez la pompe.
- Le rotor à quatre rouleaux améliore les performances de pression et la stabilité mécanique tout en réduisant les pulsations
- La géométrie améliorée du lit d’occlusion prolonge la durée de vie des tubulures.
- Boîtier en sulfure de polyphénylène (PPS) avec rotor en acier inoxydable (SS) ou en acier laminé à froid (CRS)—Choisissez CRS pour l’économie ou SS pour une plus durabilité et une plus résistance accrues aux produits chimiques
- Le modèle 77201-60 avec occlusion réglable vous offre la possibilité de desserrer l’occlusion pour prolonger la durée de vie des tubulures ou d’augmenter l’occlusion pour obtenir une pression plus élevée
- Chaque tête de pompe accepte les tailles de tubulure L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17 et L/S 18
Spécification
0,06 à 2300 ml/min. | |
Matériel de montage monocanal et tubulure en silicone pour pompe de 15 in de long | |
1 | |
Fixe | |
12,1 cm | |
1 de chaque | |
Tête de pompe Easy-Load II | |
1 à 600 tr/min |
Pour tubulure de précision | |
77200-50 | |
4 | |
7 cm | |
12,7 cm | |
L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17, L/S 18 | |
Acier laminé à froid | |
Sulfure de polyphénylène |