Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance Chem-Durance™ Bio L/S™
Cette tubulure convient à une vaste gamme d’applications biotechnologiques, de laboratoire et de traitement pharmaceutique. La tubulure de précision pour pompes haute performance Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ offre une haute résistance chimique et une excellente durabilité sous pression.
451.00€ - 2015.00€
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11816953
|
Masterflex™
06442-15 |
15 |
451.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11826953
|
Masterflex™
06442-24 |
24 |
2015.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11836953
|
Masterflex™
06442-35 |
35 |
794.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11785648
|
Masterflex™
06442-36 |
36 |
1145.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Pour les applications impliquant une pression, une hauteur d’aspiration, des fluides visqueux ou une longue durée de vie de la tubulure
- Paroi plus épaisse par rapport à la tubulure de précision pour pompes
- Convient à une large gamme d’applications chimiques, ce qui limite le nombre de formulations de tubes dont vous avez besoin à portée de main
- Une faible spallation maintient la pureté du liquide
- L’enveloppe externe flexible sert de couche isolante pour absorber et dissiper la chaleur des rouleaux et prolonger la durée de vie de la tubulure
- Le revêtement à la paroi interne lisse sans plastifiant est hydrophobe et résiste à l’absorption/adsorption des liquides aqueux. Conformité aux critères USP classe VI, FDA, REACH, RoHS
- Compatibilité chimique et biocompatibilité excellentes
- Longue durée de vie et excellente durabilité de la pompe sous pression
- Excellente résistance chimique et longue durée de pompage
- Conformes aux normes USP classe VI
Spécification
Autoclavable | |
Chem-Durance Bio |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance Chem-Durance™ Bio L/S™