Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance BioPharm Plus™ I/P™, silicone durci au platine
Assurez-vous que votre tubulure est propre, exempte de défauts et qu’elle est conforme aux spécifications exactes. La tubulure de précision pour pompes haute performance Masterflex™ BioPharm Plus™ I/P™ représente le meilleur choix pour les applications impliquant une pression, une hauteur d’aspiration, des fluides visqueux ou une longue durée de vie de la tubulure.
Marque:  Masterflex™ 96441-89
1072.96 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11897523
  • 1085.00€ / 1 pièce
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
La tubulure est fabriquée avec des tolérances serrées—précision du débit et longévité de la tubulure garanties. La tubulure ferme a une durée de vie plus longue, une meilleure génération de pression, un élévateur à vide/aspiration plus puissant et une perméabilité au gaz plus faible que les tubulures plus douces.
  • Bonne résistance chimique
  • Résiste aux produits corrosifs, aux solvants et aux huiles à des températures élevées
  • Répond aux spécifications USP classe VI et conforme aux exigences de la FDA
  • Inspectée visuellement et testée en usine
  • Non toxique et non hémolytique, avec une excellente biocompatibilité
  • Longue durée de pompage ; pompe à des pressions continues jusqu’à 40 psi
  • Peu de substances extractibles et faible perméabilité au gaz
Spécification
Spécification
Autoclavable
Silicone durci au platine
-59°C
89
5/8 in
20°psi
232deg;C
15,9 mm
300 cm
Solvants organiques
0,03 à  19 L/min
8,2 m
610 mm
Tube de pompe