Learn More
Masterflex™ Ensemble de câble de connecteur mâle rond à 31 broches
Code produit. 11799979
Click to view available options
Dimensions:
AWG de 26
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11799979
Marque: Masterflex™ 0757580
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Connectez facilement votre entraînement Masterflex™ à un automate programmable ou à un autre dispositif de contrôle
  • Fabriqué en PVC durable
  • La longueur de câble de 25 pieds (7,9 m) facilite la connexion
  • Le câble est doté d’une jauge pour fil 26 AWG
  • Type de connexion : rond à 31 broches
Spécification
À utiliser avec (application) Pour la connexion à un automate programmable ou à une autre interface de commande
À utiliser avec Pour connecteur mâle rond à 31 broches pour le contrôle à distance des entraînement numériques de lavage Masterflex
Comprend Câble et connecteur de borne avec extrémités dénudées
Matériau PVC
Longueur totale (impériale) 25 ft.
Quantité 1/boîte
Dimensions AWG de 26
Type Ensemble de câbles
Longueur (métrique) 7.9 m