Learn More
Eppendorf™ Pointes de micropipettes Master Tips™
Utilisez ces pointes de pipettes pour un pipetage exempt de contamination. Les cônes de micropipette Master Tips™ sont idéaux pour un pipetage précis des liquides à haute tension de vapeur.
Marque: Eppendorf™ 0030001320
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Piston intégré dans le cône et prêt à l’emploi
- Autoclavable à 121°C, 20 min.
- À utiliser avec Biomaster™
Spécification
Type seringue, cône à déplacement positif avec piston intégré | |
Gris | |
52 mm | |
Pipetage précis de solutions visqueuses ou de liquides à haute tension de vapeur | |
Portoir, 5 x 96 | |
Master Tip™ |
20 μl | |
Autoclavable | |
Eppendorf Quality™ | |
Piston intégré | |
Pipette BioMaster |