Learn More
Atago™ Réfractomètre de salinité modèle MASTER-S10M
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Description
- À utiliser lorsque l’étanchéité à l’eau n’est pas prioritaire et que la compensation de température est effectuée manuellement
- Facilité de lecture et d’utilisation
- Conçu pour un échantillonnage lisse
- Élimination facile de l’échantillon à partir du bord
- Meilleure prise en main pour une meilleure hygiène
- Structure équilibrée
- Corps simplifié et préhension solide avec une texture riche
Spécification
Spécification
| Type | Réfractomètre de salinité |
| Scale Range | 0 à 10 g/100 g de chlorure de sodium |
| Modèle | MASTER-S10M |
| Type de balance | Chlorure de sodium |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour contrôler la concentration d’eau de mer, comme dans la cuisson ou le rinçage de fruits de mer, et utilise un nouveau matériau durable contre les échantillons salés et acides |
| Poids (métrique) | 105 g |