Learn More
Atago™ Réfractomètre modèle MASTER-80H
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Description
Réfractomètre à main % Brix
• Haute définition
• Lecture de l'échelle et du contraste améliorée
• Volet transparent en résine, non résistant aux produits chimiques agressifs
• Réfractomètre haute température HT étanche ATC
• Pour produits de cuisson jusqu'à 95°C. Poussoir facilitant l'ouverture pour produits visqueux
• Etanche IP65 (sauf oculaire): plus ergonomique, plus robuste, nettoyage du prisme directement sous le robinet
• Compensation automatique de température ATC ramenant automatiquement la mesure à 20°C. Calibrage usine non modifiable.
• Haute définition
• Lecture de l'échelle et du contraste améliorée
• Volet transparent en résine, non résistant aux produits chimiques agressifs
• Réfractomètre haute température HT étanche ATC
• Pour produits de cuisson jusqu'à 95°C. Poussoir facilitant l'ouverture pour produits visqueux
• Etanche IP65 (sauf oculaire): plus ergonomique, plus robuste, nettoyage du prisme directement sous le robinet
• Compensation automatique de température ATC ramenant automatiquement la mesure à 20°C. Calibrage usine non modifiable.
Spécification
Spécification
| Type | Réfractomètre |
| Scale Range | 30 à 80 Brix |
| Modèle | MASTER-80H |
| Précision | ±0,5 % Brix 10 à 40°C |
| Reproductibilité | ±0,25% Brix |
| Type de balance | Brix |
| À utiliser avec (application) | Mesure des confitures, des marmelades et des confiseries |
| Indice IP | IP65 |
| Poids (métrique) | 130 g |